Kluczowe dokumenty
HPA006870
Sigma-Aldrich
Anti-SMG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AC009086.2, Anti-AC009086.4, Anti-AC106782.5, Anti-NR_002453.4, Anti-Q6P435
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PGSRLSSGGTNYSRSWNDWQPRTDSASADPGNLKYSSSRDRGGSSSYGLQPSNSAVVSRQRHDDTRVHADIQNDEKGGYSVN
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMG1P5(595101)
Specyficzność
Uwaga: Identyfikator genu zespołu zmienił się z ENSG00000205534 w wersji 46:36 bazy danych na ENSG00000183604 w wersji 48:36 bazy danych.
Immunogen
Pozornie niescharakteryzowane białko podobne do SMG1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SMG1 (Suppressor with morphogenetic effect on genitalia family member) jest kinazą związaną z PI3K należącą do rodziny kinaz związanych z fosfatydyloinozytolem 3. Jej główną aktywnością jest rozpad mRNA za pośrednictwem nonsensu (NMD). W początkowej fazie NMD fosforyluje helikazę UPF1. SMG1 działa również jako gen supresorowy nowotworu w procesie nowotworzenia. W raku wątrobowokomórkowym (HCC) ekspresja SMG1 jest obniżona. W związku z tym doniesiono, że SMG1 może przyczyniać się do identyfikacji rokowania HCC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71035
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roberto Melero et al.
Structure (London, England : 1993), 22(8), 1105-1119 (2014-07-09)
SMG1, a PI3K-related kinase, plays a critical role in nonsense-mediated mRNA decay (NMD) in mammals. SMG1-mediated phosphorylation of the UPF1 helicase is an essential step during NMD initiation. Both SMG1 and UPF1 are presumably activated by UPF2, but this regulation
Yahui Du et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 17065-17076 (2014-09-27)
Suppressor with morphogenetic effect on genitalia family member (SMG1) belongs to a family of phosphoinositide 3-kinase-related kinases and is the main kinase involved in nonsense-mediated mRNA decay. Recently, SMG1 was suggested as a novel potential tumor suppressor gene, particularly in
Li-Li Han et al.
Oncology reports, 31(6), 2569-2578 (2014-04-05)
Recent studies have demonstrated that SMG-1, a newly characterized member of the family of phosphatidylinositol 3-kinase-related protein kinases (PIKKs), is involved in tumorigenesis as a new tumor suppressor. However, its expression and significance in hepatocellular carcinoma (HCC) remain obscure. The
Se Jin Park et al.
American journal of rhinology & allergy, 28(3), 199-207 (2014-07-02)
Chronic sinusitis with nasal polyps (CRSwNPs) or CRS without NPs (CRSsNPs) is associated with expression of various cytokines. Lysophosphatidic acid (LPA) generated by autotaxin (ATX), LPA-producing enzyme, initiates signaling cascade involved in the inflammatory responses and participates in diverse biological
Soon Woo Nam et al.
International journal of oncology, 45(4), 1450-1456 (2014-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive malignancy with a poor prognosis and a very complex dysregulated molecular etiology. Furthermore, conventional therapy thus far has had only limited success. A recently developed oral multikinase inhibitor, sorafenib, has been used to improve