Kluczowe dokumenty
HPA006504
Sigma-Aldrich
Anti-MIS18BP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C14orf106, Anti-Mis18-binding protein 1, Anti-P243
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QHQRILLPSFQDSEDDDDILPNMDKNPTTPSSVIFPLVKTPQCQHVSPGMLGSINRNDCDKYVFRMQKYHKSNGGIVWGNIKKKLVETDFSTPTPRRKTPFNTDLGENSGIGKLFTNAVESLDE
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MIS18BP1 (białko wiążące MIS18 1) lokalizuje się na chromosomach w regionie centromeru, szczególnie między późną anafazą lub telofazą a wczesną fazą G1. Wraz z białkami Mis18α i Mis18β, MIS18BP1 tworzy kompleks Mis18 u ludzi. Białko to składa się z dwóch konserwowanych ewolucyjnie domen, a mianowicie domeny SANT na C-końcu i domeny SANTA na N-końcu.
Immunogen
Mis18-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Inaktywacja MIS18BP1 (białko wiążące MIS18 1) powoduje defekty w montażu kinetochorów i poważne nieprawidłowości w segregacji chromosomów. Jest niezbędny do ładowania CENP-A (białka centromerowego A) podczas składania chromatyny. Jest niezbędna do rekrutacji i utrzymania białka CENP-A.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70358
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul S Maddox et al.
The Journal of cell biology, 176(6), 757-763 (2007-03-07)
Nucleosomes containing the centromere-specific histone H3 variant centromere protein A (CENP-A) create the chromatin foundation for kinetochore assembly. To understand the mechanisms that selectively target CENP-A to centromeres, we took a functional genomics approach in the nematode Caenorhabditis elegans, in
Silvia Dambacher et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 3(1), 101-110 (2012-04-28)
Centromeres are important structural constituents of chromosomes that ensure proper chromosome segregation during mitosis by providing defined sites for kinetochore attachment. In higher eukaryotes, centromeres have no specific DNA sequence and thus, they are rather determined through epigenetic mechanisms. A