ABE1847
Anti-phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mis18-binding protein 1, phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702), Kinetochore null 2 homolog, Kinetochore-associated protein KNL-2 homolog, hsKNL-2, P243, Putative protein p243 which interacts with transcription factor Sp1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr702 )
informacje o genach
human ... MIS18BP1(55320)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected the immunogen peptide, but not the corresponding non-phosphorylated sequence, by dot blot analysis.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Thr702 phosphorylated Mis18-binding protein 1/M18BP1 localized at the centromeres in HeLa cells (McKinley, K.L., and Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397-411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected in vitro phosphorylation of recombinant Mis18-binding protein 1/M18BP1 on Thr702 by recombinant polo-like kinase 1 (Plk1) (McKinley, K.L., and Cheeseman, I.M. (2014). Cell. 158(2):397-411).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: 4.0 µg/mL of this antibody detected phospho Mis18-binding protein 1 (Thr702) in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2