Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA006426
Sigma-Aldrich
Anti-RAPGEF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C3G protein, Anti-CRK SH3-binding GNRP, Anti-Guanine nucleotide-releasing factor 2, Anti-Rap guanine nucleotide exchange factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SWLEEKEKEVVSALRYFKTIVDKMAIDKKVLEMLPGSASKVLEAILPLVQNDPRIQHSSALSSCYSRVYQSLANLIRWSDQVMLEGVNSEDKEMVTTVKGVIKAVLDGVKELVRLTIEKQGRPSPTSPVKPSSPASK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAPGEF1(2889)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych Rap 1 jest białkiem kodowanym przez gen RAPGEF1 u ludzi. Jest ono określane jako C3G i GRF2. Jest mapowany na ludzki chromosom 9q34.3. Uwalnia GDP z nieaktywnego białka Rap1. Może ułatwiać aktywację poprzez wiązanie z GTP. Białko to działa jako czynnik wymiany dla rodziny małych GTPaz Ras.
RAPGEF1 (Rap guanine nucleotide exchange factor 1) jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych, a gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9q34.3. Białko to ma wszechobecny wzór ekspresji i występuje w cytoplazmie jako kompleks z rodziną białek Crk (regulator kinazy CT10).
Immunogen
Rap guanine nucleotide exchange factor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAPGEF1 (Rap guanine nucleotide exchange factor 1) jest odpowiedzialny za wymianę GDP na GTP z białka Rap1, tym samym aktywując je. Białko Rap1 (Ras-related protein 1) jest z kolei zaangażowane w procesy takie jak różnicowanie, proliferacja i apoptoza. Jest ono regulowane w górę w drobnokomórkowych rakach płuc, gdzie prowadzi do aberracji w szlaku sygnałowym CRK (regulator kinazy CT10) - Rap1, a tym samym działa jako onkogen. Białko to uczestniczy w wielu kaskadach sygnałowych, takich jak kaskada za pośrednictwem czynnika wzrostu i kaskada za pośrednictwem GPCR (receptora sprzężonego z białkiem G). Bierze udział w aktywacji limfocytów T i B oraz adhezji komórek. Jego interakcja z Rap1 powoduje wydzielanie MMP (metaloproteinazy macierzy) -2 i MMP-9 w surowiczym raku jajnika. Białko to jest zatem zaangażowane w przerzuty nabłonkowego raka jajnika (EOC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70078
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyung-Won Hong et al.
Diabetes research and clinical practice, 84(2), 117-122 (2009-03-20)
Under the activation of insulin receptors, glucose transporter 4 (Glut4) translocation is regulated by two signal transduction pathways. These pathways are the PI 3-kinase-dependent pathway and the CAP/TC10 pathway. The adaptor protein Rap guanine exchange factor 1 (RAPGEF1) also known
Kunal Dayma et al.
Biochimica et biophysica acta, 1813(3), 456-465 (2011-01-13)
Cytoskeletal remodeling is responsible for cell plasticity and facilitates differentiation, motility and adherence related functions. C3G (RAPGEF1), an exchange factor for Ras family of small GTPases, regulates cytoskeletal reorganization to induce filopodia in epithelial cells and neurite growth in neuroblastoma
K Okino et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 16(2), 763-771 (2006-05-10)
C3G, a Crk SH3 domain-binding guanine nucleotide-releasing factor functions as a guanine nucleotide exchange factor for Rap1. It is activated via the Crk adaptor protein and plays an important role in transducing signals from receptors on the cell surface to
S Takai et al.
Human genetics, 94(5), 549-550 (1994-11-01)
C3G, a human guanine nucleotide releasing protein for Ras protein, was mapped to human chromosome 9q34.3 by fluorescence in situ hybridization with R-banded chromosomes. C3G was originally identified as one of the CRK-binding proteins, similar to c-abl (9q34.1). Our result
Johanna Samuelsson et al.
International journal of oncology, 38(6), 1575-1577 (2011-03-15)
RAPGEF1 (also known as C3G and GRF2) is a guanine nucleotide exchange factor that releases GDP from the inactive Rap1 protein, facilitating its subsequent activation by the binding of GTP. Rap1 plays regulatory roles in proliferation, differentiation and apoptosis. Amplification