Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005552
Sigma-Aldrich
Anti-ACSL4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LACS 4 antibody produced in rabbit, Anti-Long-chain acyl-CoA synthetase 4 antibody produced in rabbit, Anti-Long-chain-acyl-CoA synthetase 4 antibody produced in rabbit, Anti-Long-chain-fatty-acid–CoA ligase 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MNYLEVNRRVNNFGSGLTALGLKPKNTIAIFCETRAEWMIAAQTCFKYNFPLVTLYATLGKEAVVHGLNESEASYLITSVELLESKLKTALLDISCVKHIIYVDNKAINKAEYPEGFEIHSMQSVEELGSNPENLGIPPSRPTPSDMAIV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSL4(2182)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ACSL4 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 4) należy do rodziny długołańcuchowych syntetaz acylo-CoA ssaków. Rodzina ta składa się z pięciu izoform, z których jedna to ACSL4. Jest zlokalizowana w retikulum endoplazmatycznym (ER) związanym z mitochondriami i peroksysomami. Ulega ekspresji w mięśniach gładkich i komórkach neuronalnych. Jednak jego dominująca ekspresja występuje w tkankach steroidogennych. Wykazuje wysoką ekspresję w śledzionie, łożysku, jądrach, jajnikach, mózgu i korze nadnerczy. Gen ACSL4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xq23. Kodowane białko ma masę cząsteczkową 75 kDa.
Immunogen
Long-chain-fatty-acid–CoA ligase 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACSL4 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 4) ma wyższe powinowactwo do kwasu arachidonowego (AA) i kwasu eikozapentanowego (EPA), w przeciwieństwie do innych izoform. Odgrywa zatem istotną rolę w metabolizmie AA. Odpowiada za syntezę de novo diacyloglicerolu (DAG). ACSL4 pośredniczy również w magazynowaniu kwasów tłuszczowych w postaci triacylogliceroli. Dwie mutacje punktowe w tym genie są związane z niespecyficznym upośledzeniem umysłowym. Ekspresja ACSL4 jest podwyższona w wątrobie, okrężnicy i agresywnych formach raka piersi. Ma potencjał jako marker agresywnego fenotypu raka piersi. Gen ten jest powiązany z zespołem metabolicznym, ponieważ mutacja w genie ACSL4 prowadzi do nieprawidłowego składu kwasów tłuszczowych fosfatydylocholin obecnych w błonie plazmatycznej. Inaktywacja tego genu występuje w elliptocytozie, zespole Alporta i upośledzeniu umysłowym. W związku z tym sugeruje się, że FACL4 reguluje zdolności intelektualne i koordynacyjne poprzez fosfolipidy arachidonoilowe pochodzące z FACL4.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74278
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miroslav Zeman et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 217(4), 287-293 (2009-04-07)
The composition of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in cell membranes and body tissues is altered in metabolic syndrome (MetS) and depressive disorder (DD). Within the cell, fatty acid coenzyme A (CoA) ligases (FACLs) activate PUFAs by esterifying with CoA. The
Y Cao et al.
FEBS letters, 467(2-3), 263-267 (2000-02-17)
Fatty acid utilization is initiated by fatty acid-CoA ligase, which converts free fatty acids into fatty acyl-CoA esters. We have cloned previously the human long-chain fatty acid-CoA ligase 4 (FACL4), which is a central enzyme in controlling the free arachidonic
Ilaria Meloni et al.
Nature genetics, 30(4), 436-440 (2002-03-13)
X-linked mental retardation (XLMR) is an inherited condition that causes failure to develop cognitive abilities, owing to mutations in a gene on the X chromosome. The latest XLMR update lists up to 136 conditions leading to 'syndromic', or 'specific', mental
Xinyu Wu et al.
PloS one, 8(10), e77060-e77060 (2013-10-25)
The purpose of this study was to determine the role of long-chain fatty acyl-CoA synthetase 4 (ACSL4) in breast cancer. Public databases were utilized to analyze the relationship between ACSL4 mRNA expression and the presence of steroid hormone and human