Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA010649
Sigma-Aldrich
Anti-CLPP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Endopeptidase Clp antibody produced in rabbit, Anti-Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MGSLLLAAGTPGMRHSLPNSRIMIHQPSGGARGQATDIAIQAEEIMKLKKQLYNIYAKHTKQSLQVIESAMERDRYMSPMEAQEFGILDKVLVHPPQDGEDEPTLVQKEPVEAAPAAEPVPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLPP(8192)
Opis ogólny
Białko CLPP (podjednostka proteolityczna peptydazy kazeinolitycznej macierzy mitochondrialnej) zawiera komorę wodną utworzoną przez złożenie twarzą w twarz dwóch heptamerycznych pierścieni, w których znajdują się aktywne miejsca proteolityczne. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CLPP (podjednostka proteolityczna peptydazy kazeinolitycznej macierzy mitochondrialnej) koduje składnik proteazy kompleksu Clp, który hydrolizuje peptydy i różne białka w obecności ATP. Jest członkiem rodziny peptydaz S14. Białko wymaga magnezu do swojej aktywności. Stwierdzono, że jest związane z wewnętrzną błoną mitochondrialną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70764
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soni Deshwal et al.
Nature cell biology, 25(2), 246-257 (2023-01-20)
Coenzyme Q (or ubiquinone) is a redox-active lipid that serves as universal electron carrier in the mitochondrial respiratory chain and antioxidant in the plasma membrane limiting lipid peroxidation and ferroptosis. Mechanisms allowing cellular coenzyme Q distribution after synthesis within mitochondria
Yuki Tamura et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 72(3), 299-308 (2016-04-14)
Mitochondrial and endoplasmic reticulum (ER) stress, and subsequently activated responses (mitochondrial/ER unfolded protein responses; UPRmt/UPRER), are involved in the pathogenesis of sarcopenia. To extend both basic and translational knowledge, we examined (i) whether age-induced mitochondrial and ER stress depend on
Sung Gyun Kang et al.
Journal of structural biology, 148(3), 338-352 (2004-11-04)
We have determined a 2.1 A crystal structure for human mitochondrial ClpP (hClpP), the proteolytic component of the ATP-dependent ClpXP protease. HClpP has a structure similar to that of the bacterial enzyme, with the proteolytic active sites sequestered within an
Amy E Vincent et al.
Annals of neurology, 84(2), 289-301 (2018-07-18)
In patients with mitochondrial DNA (mtDNA) maintenance disorders and with aging, mtDNA deletions sporadically form and clonally expand within individual muscle fibers, causing respiratory chain deficiency. This study aimed to identify the sub-cellular origin and potential mechanisms underlying this process.
Ran Zhang et al.
iScience, 17, 155-166 (2019-07-08)
Both caloric restriction (CR) and mitochondrial proteostasis are linked to longevity, but how CR maintains mitochondrial proteostasis in mammals remains elusive. MicroRNAs (miRNAs) are well known for gene silencing in cytoplasm and have recently been identified in mitochondria, but knowledge