Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0008192M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLPP antibody produced in mouse
clone 300, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ClpP caseinolytic peptidase, ATP-dependent, proteolytic subunit homolog (E. coli)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
300, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLPP(8192)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko CLPP (podjednostka proteolityczna peptydazy kazeinolitycznej macierzy mitochondrialnej) zawiera komorę wodną utworzoną przez złożenie dwóch heptamerycznych pierścieni, w których znajdują się aktywne miejsca proteolityczne. Jest członkiem rodziny peptydaz S14. Gen CLPP jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
CLPP (NP_006003, 178 a.a. ~ 277 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HQPSGGARGQATDIAIQAEEIMKLKKQLYNIYAKHTKQSLQVIESAMERDRYMSPMEAQEFGILDKVLVHPPQDGEDEPTLVQKEPVEAAPAAEPVPAST
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-CLPP produkowane u myszy zostało użyte w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Gen CLPP (podjednostka proteolityczna peptydazy kazeinolitycznej macierzy mitochondrialnej) koduje składnik proteazy kompleksu Clp, który hydrolizuje peptydy i różne białka w obecności ATP. Białko wymaga magnezu do swojej aktywności. Stwierdzono, że CLPP jest związana z wewnętrzną błoną mitochondrialną.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gavin Pharaoh et al.
Redox biology, 8, 430-438 (2016-05-22)
Mice deficient in the electron transport chain (ETC) complex IV assembly protein SURF1 have reduced assembly and activity of cytochrome c oxidase that is associated with an upregulation of components of the mitochondrial unfolded protein response (UPR(MT)) and increased mitochondrial
Crystallography and mutagenesis point to an essential role for the N-terminus of human mitochondrial ClpP
Sung Gyun Kang
Journal of Structural Biology, 148 (2004)
Perrault syndrome is caused by recessive mutations in CLPP, encoding a mitochondrial ATP-dependent chambered protease
Emma M Jenkinson
American Journal of Human Genetics, 92 (2013)
Ablation of the mitochondrial complex IV assembly protein Surf1 leads to increased expression of the UPRMT and increased resistance to oxidative stress in primary cultures of fibroblasts
Gavin Pharaoh
Redox Biology (2016)
Shylesh Bhaskaran et al.
EMBO reports, 19(3) (2018-02-09)
Caseinolytic peptidase P (ClpP) is a mammalian quality control protease that is proposed to play an important role in the initiation of the mitochondrial unfolded protein response (UPRmt), a retrograde signaling response that helps to maintain mitochondrial protein homeostasis. Mitochondrial