Merck
HPA005487
Sigma-Aldrich
Anti-TPX2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DIL-2, Anti-Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 2, Anti-Hepatocellular carcinoma-associated antigen 519, Anti-Protein fls353, Anti-Restricted expression proliferation-associated protein 100, Anti-Targeting protein for Xklp2, Anti-p100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QELEKSMKMQQEVVEMRKKNEEFKKLALAGIGQPVKKSVSQVTKSVDFHFRTDERIKQHPKNQEEYKEVNFTSELRKHPSSPARVTKGCTIVKPFNLSQGKKRTFDETVSTYVPLAQQVEDFHKRTPNRYHLRSKKD
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPX2(22974)
Opis ogólny
TPX2 (targeting protein for Xenopus kinesin-like protein 2) jest czynnikiem montażowym wrzeciona. Jest to białko motoryczne podobne do kinezyny, które jest skierowane w stronę dodatniego końca mikrotubuli. Lokalizuje się głównie w jądrze podczas interfazy i ma najwyższy poziom ekspresji podczas mitozy. Gen ten jest zlokalizowany w ludzkim locus chromosomalnym 20q11.1. Białko TPX2 ma masę cząsteczkową 100 kDa.
Immunogen
Targeting protein for Xklp2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TPX2 (białko celujące dla białka podobnego do kinezyny Xenopus 2) aktywuje Aurorę A i rekrutuje ją do wrzecion oraz pomaga w tworzeniu wrzecion. Osiąga się to poprzez uwalnianie TPX2 podczas wczesnej mitozy w sposób zależny od Ran-GTP. U ssaków reguluje montaż mikrotubul na kinetochorach. To z kolei odbywa się poprzez wiązanie mikrotubul z domeną COOH-końcową białka 2 podobnego do kinezyny Xenopus (Xklp2). Ekspresja TPX2 jest ściśle regulowana podczas różnych etapów cyklu komórkowego. Po cytokinezie poziom TPX2 gwałtownie spada i pozostaje taki sam przez fazę G1. Poziom ekspresji wzrasta ponownie w fazie S i G2. Białko to jest również odpowiedzialne za wzmocnienie odpowiedzi na uszkodzenia DNA. TPX2 bierze udział w modulacji nowotworzenia w raku szyjki macicy. Odgrywa również rolę we wzroście guza i przerzutach ludzkiego raka okrężnicy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86576
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Yan et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 34(6), 4089-4100 (2013-07-23)
Increasing evidence demonstrated that TPX2 was highly expressed and tightly associated with human tumor development and progression. However, its precise role in bladder carcinoma remains to be delineated. In the present study, we revealed the high expression of TPX2 at
Ping Wei et al.
Journal of translational medicine, 11, 313-313 (2013-12-18)
We have previously demonstrated an aberrant overexpression of the microtubule-associated protein TPX2 in colon cancer using a genome-wide gene expression profiling analysis. Here, we aim to investigate its expression pattern, clinical significance, and biological function in colon cancer. TPX2 expression
Gernot Neumayer et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(16), 3027-3047 (2014-02-22)
For more than 15 years, TPX2 has been studied as a factor critical for mitosis and spindle assembly. These functions of TPX2 are attributed to its Ran-regulated microtubule-associated protein properties and to its control of the Aurora A kinase. Overexpressed
Peiyue Jiang et al.
Molecular medicine reports, 9(6), 2347-2351 (2014-04-11)
The targeting protein for the Xenopus kinesin-like protein 2 (TPX2), a microtubule-associated protein, has been utilized as a tool to evaluate, more precisely, the proliferative behavior of tumor cells. The abnormal expression of TPX2 in a variety of malignant tumor
Jun Zou et al.
Oncology letters, 16(3), 2823-2832 (2018-08-22)
Targeting protein for Xenopus kinesin-like protein 2 (TPX2) activates Aurora kinase A during mitosis and targets its activity to the mitotic spindle, serving an important role in mitosis. It has been associated with different types of cancer and is considered
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005487-100UL4061836309664
HPA005487-25UL4061842769063