NA81
Anti-5-Methylcytosine Mouse mAb (162 33 D3)
liquid, clone 162 33 D3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-5-mc, Anti-5-MeCyd
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
162 33 D3, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specific
• Affinity purified mouse monoclonal antibody - Detects methylated DNA from a broad range of species. Several Applications
• Flow Cytometry
• Frozen Sections
• Immunoblotting
• Immunofluorescence
• Paraffin Sections
Reliable
• Generates reproducible results.
• Clone 162 33 D3 has been used in over 50 publications.
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (0.1 g/ml)
Flow Cytometry (1 g/ml)
Frozen Sections (5-10 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Paraffin Sections (5-10 g/ml)
Radioimmunoassay (0.1 g/ml)
Southwestern Blot (5 g/ml)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
NIH3T3 cells
Inne uwagi
Widschwendter, M. and Jones, P.A. 2002. Oncogene21, 5462. (Review)
Barton, S.C., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 2983.
Piyathilake, C.J., et al. 2001. Hum. Pathol.32, 856.
Taddei, A., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 114.
Piyathilake, C.J., et al. 2000. Biotech. Histochem.75, 251.
De Capoa, A., et al. 1999. FASEB J.13, 89.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1