Key Documents
SAB4701065
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TPX2 antibody produced in mouse
clone TPX2-01
Synonim(y):
DIL2, HCTP4, REPP86
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TPX2-01, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_012112.5
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPX2(22974)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody TPX2-01 recognizes the epitope EPFVPKKEKKS (aa 636-646 in human) of TPX2, a microtubule-associated critical regulator of mitosis, which is overexpressed in many types of tumors and is a marker of worse prognosis in various cancers.
Immunogen
Human TPX2
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.