Kluczowe dokumenty
HPA005483
Sigma-Aldrich
Anti-SH2B3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Lymphocyte adapter protein antibody produced in rabbit, Anti-Lymphocyte-specific adapter protein Lnk antibody produced in rabbit, Anti-SH2B adapter protein 3 antibody produced in rabbit, Anti-Signal transduction protein Lnk antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
FDPPKSSRPKLQAACSSIQEVRRCTRLEMPDNLYTFVLKVKDRTDIIFEVGDEQQLNSWMAELSECTGRGLESTEAEMHIPSALEPSTSSSPRGSTDSLNQGASPGGLLDPACQKTDHFLSCYPWFH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH2B3(10019)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SH2B3 (białko adaptorowe SH2B 3) jest częścią rodziny białek adaptorowych, które charakteryzują się konserwatywną resztą tyrozyny na C-końcu, domeną homologii Src-2 (SH2), domeną homologii pleckstrin (PH) i bogatą w prolinę domeną dimeryzacji na N-końcu. Ulega ekspresji głównie w tkankach krwiotwórczych i jest białkiem związanym z błoną. Gen SH2B3 znajduje się na chromosomie 12q24, zajmuje 46 kb, zawiera 9 eksonów i koduje białko o długości 575 aminokwasów.
Immunogen
SH2B adapter protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SH2B3 (białko adaptorowe SH2B 3) wiąże się z JAK2 i receptorami cytokin poprzez swoją domenę SH2 i hamuje szlak sygnałowy. Oddziałując z JAK2, reguluje sygnalizację erytropoetyny (EPO) i trombopoetyny, a także hamuje szlak STAT. Mutacje w tym genie są związane z idiopatyczną erytrocytozą, a mutacje w eksonie 2 są związane z niewyjaśnioną erytrocytozą i poziomem EPO poniżej normy. Różne formy nowotworów mieloproliferacyjnych (MPN), takie jak pierwotna mielofibroza (PMF), erytrocytoza JAK2V617F-ujemna oraz MPN w fazie blastycznej lub przewlekłej, są związane z różnymi mutacjami w genie SH2B3. Badania wykazują również związek między tym genem a chorobami autoimmunologicznymi. Celiakia jest związana z SNP rs3184504 w genie SH2B3 i występuje wzrost ekspresji tego białka w błonie śluzowej jelit pacjentów z celiakią. Istnieje również związek między SH2B3 a toczniem rumieniowatym układowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów i trombofilią.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86499
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infrequent occurrence of mutations in the PH domain of LNK in patients with JAK2 mutation-negative 'idiopathic' erythrocytosis.
Ambra Spolverini et al.
Haematologica, 98(9), e101-e102 (2013-07-03)
Zhao-Ming Zhong et al.
Cancer cell international, 20, 11-11 (2020-01-16)
Rapid progression contributes to treatment failure in anaplastic thyroid carcinoma (ATC) patients. In a preliminary study, we demonstrated that some hematopoietic factors may be involved in the progression of ATC. The adaptor protein LNK, which is a negative regulator of
Chuan Wang et al.
BMC ophthalmology, 17(1), 268-268 (2017-12-30)
Trabecular meshwork (TM) plays an important role in maintaining normal intraocular pressure (IOP). Studies have shown that glaucomatous TM tissues are stiffer than those of normal tissue. The high expression of fibronectin protein (FN) and adaptor protein (LNK) may be
Georg Auburger et al.
World journal of diabetes, 5(3), 316-327 (2014-06-18)
Genetic linkage analyses, genome-wide association studies of single nucleotide polymorphisms, copy number variation surveys, and mutation screenings found the human chromosomal 12q24 locus, with the genes SH2B3 and ATXN2 in its core, to be associated with an exceptionally wide spectrum
Elisabetta Dondi et al.
Cellular signalling, 73, 109673-109673 (2020-05-30)
Activation process of mature B cell is predominantly driven by specific BCR-mediated pathways, switched on and off all through late B cell differentiation stages. Mice deficient for APS, a member of the Lnk/SH2B family of adaptor proteins, showed that this
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005483-100UL4061837135743
HPA005483-25UL4061842769056