Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA004335
Sigma-Aldrich
Anti-ACPP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Prostatic acid phosphatase precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QLLYLPFRNCPRFQELESETLKSEEFQKRLHPYKDFIATLGKLSGLHGQDLFGIWSKVYDPLYCESVHNFTLPSWATEDTMTKLRELSELSLLSLYGIHKQKEKSRLQGGVLVNEILNHMKRAT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACPP(55)
Opis ogólny
ACPP (kwaśna fosfataza prostaty) jest wytwarzana przez komórki nabłonkowe ludzkiego gruczołu krokowego pod wpływem androgenów. Jony fosforanowe ściśle wiążą się w miejscu aktywnym poprzez wiązanie wodorowe.
Immunogen
Prostatic acid phosphatase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ACPP antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86774
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S S Li et al.
Genomics, 17(3), 765-766 (1993-09-01)
Human prostatic acid phosphatase (ACPP) has been used as a diagnostic marker for prostate cancer. It is synthesized under androgen regulation and secreted by the epithelial cells of the prostate gland. We have confirmed the previous assignment of the ACPP
Anthony E Rizzardi et al.
BMC cancer, 14, 244-244 (2014-04-09)
Prognostic multibiomarker signatures in prostate cancer (PCa) may improve patient management and provide a bridge for developing novel therapeutics and imaging methods. Our objective was to evaluate the association between expression of 33 candidate protein biomarkers and time to biochemical
C G Jakob et al.
The Prostate, 42(3), 211-218 (2000-01-19)
Prostatic acid phosphatase (hPAP) is a major product of the human prostate gland, yet its physiological substrate remains unknown. Human PAP, purified from semen, was crystallized using polyethylene glycol as the precipitant and its crystal structure was determined using X-ray
Eric Ortlund et al.
Biochemistry, 42(2), 383-389 (2003-01-15)
The X-ray crystal structure of human prostatic acid phosphatase (PAP) in complex with a phosphate ion has been determined at 2.4 A resolution. This structure offers a snapshot of the final intermediate in the catalytic mechanism and does not support
Bernet S Kato et al.
Proteome science, 9, 73-73 (2011-11-19)
The advent of affinity-based proteomics technologies for global protein profiling provides the prospect of finding new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. The molecular phenotypes obtained from studies on such platforms are driven by multiple sources, including genetic, environmental, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004335-100UL4061836308988
HPA004335-25UL4061842721894