Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
EQ70XXPKIT
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure Water Purification Kit
greener alternative
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water. This product replaces EQ70XXPKT1.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
Poziom jakości
opakowanie
units of 1
producent / nazwa handlowa
Milli-Q®
warunki przechowywania
room temperature
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
moc wejściowa
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nadal demonstrujemy nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Dokonaliśmy przeglądu naszych wkładów oczyszczających, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt skorzystał na optymalizacji mieszanki żywicy, opakowania i zarządzania wycofaniem z eksploatacji. W związku z tym został zidentyfikowany jako bardziej ekologiczny produkt alternatywny w kategorii reengineered. Zobacz kartę wyników DfS dla nowego zestawu oczyszczającego 6142 EQ 7008/16.
This water purification kit includes:
  • IPAK Gard® 3/5 pretreatment cartridge is composed of a pleated filter for the removal of particulates, minerals and colloids, and a carbon block for the removal of free chlorine from tap feed water. This protects the reverse osmosis (RO) membrane and improves system performance.
  • IPAK Meta® and IPAK Quanta® polishing cartridges for purified water, designed to work as a pair to produce ultrapure (Type 1) water for sensitive laboratory applications. The cartridges contain a combination of Jetpore® mixed-bed ion-exchange resin and innovative IQnano ion-exchange media to remove trace ions from purified feed water, as well as a high-grade synthetic activated carbon, which targets trace organic contaminants.
  • The Tank Vent Filter protects stored RO (Type 3) water from airborne contaminants. It includes activated carbon, soda lime and a membrane filter to prevent impure air from entering the tank.
Zastosowanie
  • For Milli-Q® EQ 7008/16 ultrapure water purification systems
  • Optimally protects RO membranes (IPAK Gard®), removes trace ions and organics (Milli-Q® polishing cartridges), and protect stored water from airborne contaminants (Tank Vent Filter)
Cechy i korzyści
  • e-Sure tags enable RFID connection with the system, for seamless consumable status monitoring, data management and full traceability.
  • Supplied with one Drain Cap per cartridge, to remove excess water and reduce weight of exhausted cartridges at disposal.
  • 63% of the parts suppliers for IPAK Gard® cartridge and 78% of the parts suppliers for IPAK Quanta® and IPAK Meta® cartridges included in this kit are ISO 14001 environmental management system-certified.
Informacje prawne
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Zmniejsz zużycie wody, energii, tworzyw sztucznych i chemikaliów w swoim laboratorium. Przyjazne dla środowiska systemy oczyszczania wody laboratoryjnej Milli-Q® i usługi cyfrowe mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Systemy wody ultraczystej Milli-Q® zapewniają niezawodną naukę, a rozszerzona oferta systemów zaspokaja różnorodne potrzeby i ograniczenia laboratoriów.