Kluczowe dokumenty
HPA004331
Sigma-Aldrich
Anti-CYP4B1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CYPIVB1 antibody produced in rabbit, Anti-Cytochrome P450 4B1 antibody produced in rabbit, Anti-P450-HP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TGSLDKVVSWAHQFPYAHPLWFGQFIGFLNIYEPDYAKAVYSRGDPKAPDVYDFFLQWIGRGLLVLEGPKWLQHRKLLTPGFHYDVLKPYVAVFTESTRIMLDKWEEKAREGKSFDIFCDVGH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP4B1(1580)
Opis ogólny
CYP4B1 (cytochrom P450, rodzina 4, podrodzina B, polipeptyd 1) jest członkiem pozawątrobowej rodziny CYP450 o wysokiej ekspresji w płucach. W szczególności obserwuje się go w rzęskowych przewodach gruczołów podśluzówkowych, a także w nabłonku powierzchniowym.
Immunogen
Cytochrome P450 4B1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CYP4B1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CYP4B1 (cytochrom P450, rodzina 4, podrodzina B, polipeptyd 1) odgrywa ważną rolę w gojeniu się ran i stanów zapalnych na powierzchni oka poprzez zwiększenie produkcji zapalnych 12-hydroksyeikozanoidów w nabłonku rogówki. Ma duży wpływ na aktywację środowiskowych substancji chemicznych związanych z genezą raka piersi. Różne ksenobiotyki, takie jak 2-aminofluoren, 2-naftyloamina i benzydyna są metabolizowane przez CYP4B1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85168
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony J Fischer et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 40(2), 189-199 (2008-08-16)
Human conducting airways contain two anatomically distinct epithelial cell compartments: surface epithelium and submucosal glands (SMG). Surface epithelial cells interface directly with the environment and function in pathogen detection, fluid and electrolyte transport, and mucus elevation. SMG secrete antimicrobial molecules
Silvia Ashkar et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 20(1), 65-74 (2004-03-10)
Injury to the ocular surface provokes an inflammatory response that is mediated, at least in part, by corneal epithelial derived 12-hydroxyeicosanoids (HETEs) including 12-HETE and 12-HETrE; both metabolites exhibit potent inflammatory and angiogenic properties and are formed by a cytochrome
Takamitsu Sasaki et al.
Japanese journal of clinical oncology, 38(9), 634-640 (2008-08-21)
Cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) is involved in the metabolism of several xenobiotics, such as 2-aminofluorene, 2-naphthylamine and benzidine. CYP4B1 allelic variants CYP4B1*1-*7 were recently identified. We thus hypothesized that CYP4B1 genotypes may modify bladder cancer risk. We examined the CYP4B1
M Iscan et al.
Breast cancer research and treatment, 70(1), 47-54 (2002-01-05)
Environmental chemicals are one of the risk factors in breast cancer genesis. Cytochrome P450 (CYP) enzymes play a major role in the activation of these chemicals. Using highly specific and sensitive reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis. the expression profile