Kluczowe dokumenty
HPA004190
Sigma-Aldrich
Anti-PARK7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Oncogene DJ1 antibody produced in rabbit, Anti-Parkinson disease protein 7 antibody produced in rabbit, Anti-Protein DJ-1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GKDPVQCSRDVVICPDASLEDAKKEGPYDVVVLPGGNLGAQNLSESAAVKEILKEQENRKGLIAAICAGPTALLAHEIGFGSKVTTHPLAKDKMMNGGHYTYSENRVEKDGLILTSRGPGTSFEFALAIVEALNGKEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARK7(11315)
Immunogen
Protein DJ-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-PARK7 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86823
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yusuke Toyoda et al.
Nature communications, 8(1), 1266-1266 (2017-11-04)
To divide, most animal cells drastically change shape and round up against extracellular confinement. Mitotic cells facilitate this process by generating intracellular pressure, which the contractile actomyosin cortex directs into shape. Here, we introduce a genome-scale microcantilever- and RNAi-based approach
Yusuke Toyoda et al.
Biology open, 3(8), 777-784 (2014-07-27)
Parkinson's disease is associated with mitochondrial decline in dopaminergic neurons of the substantia nigra. One of the genes linked with the onset of Parkinson's disease, DJ-1/PARK7, belongs to a novel glyoxalase family and influences mitochondrial activity. It has been assumed
Vincenzo Bonifati et al.
Science (New York, N.Y.), 299(5604), 256-259 (2002-11-26)
The DJ-1 gene encodes a ubiquitous, highly conserved protein. Here, we show that DJ-1 mutations are associated with PARK7, a monogenic form of human parkinsonism. The function of the DJ-1 protein remains unknown, but evidence suggests its involvement in the
V Bonifati et al.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 24(3), 159-160 (2003-11-05)
Four chromosomal loci ( PARK2, PARK6, PARK7, and PARK9) associated with autosomal recessive, early onset parkinsonism are known. We mapped the PARK7 locus to chromosome 1p36 in a large family from a genetically isolated population in the Netherlands, and confirmed
Kuldip D Dave et al.
Neurobiology of disease, 70, 190-203 (2014-06-28)
Recessively inherited loss-of-function mutations in the PTEN-induced putative kinase 1(Pink1), DJ-1 (Park7) and Parkin (Park2) genes are linked to familial cases of early-onset Parkinson's disease (PD). As part of its strategy to provide more tools for the research community, The