Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003888
Sigma-Aldrich
Anti-RNF122 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RING finger protein 122 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
NQAQSERYGYKEVVLKGDAKKLQLYGQTCAVCLEDFKGKDELGVLPCQHAFHRKCLVKWLEVRCVCPMCNKPIASPSEATQNIGILLDEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF122(79845)
Powiązane kategorie
Immunogen
RING finger protein 122 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RING finger protein 122 jest białkiem kodowanym przez gen RNF122 u ludzi i jest zlokalizowane w ER i aparacie Golgiego. Nowy gen koduje białko, które posiada klasyczną domenę palca RING w C-końcu i domenę transmembranową w N-końcu. Ulega on ekspresji w kilku tkankach prawidłowych i nowotworowych. Białko zlokalizowane w ER i aparacie Golgiego może odgrywać rolę w procesie degradacji białek. Gen jest związany z żywotnością komórek HEK293T i ulega nadekspresji w komórkach anaplastycznego raka tarczycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86590
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Wang et al.
Beijing da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Peking University. Health sciences, 38(3), 239-243 (2006-06-17)
To clone a functionally unknown gene RNF122 and analyze its expression pattern and subcellular localization. PCR was used to clone the novel gene-RNF122 from the mixed human tissue cDNA library. Bioinformatics analysis was used to identify structure characteristics of the
Zhi Peng et al.
BMC cell biology, 11, 41-41 (2010-06-18)
RNF122 is a recently discovered RING finger protein that is associated with HEK293T cell viability and is overexpressed in anaplastic thyroid cancer cells. RNF122 owns a RING finger domain in C terminus and transmembrane domain in N terminus. However, the