Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003412
Sigma-Aldrich
Anti-PLAT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Alteplase, Anti-Reteplase, Anti-Tissue-type plasminogen activator precursor, Anti-t- PA, Anti-t-plasminogen activator, Anti-tPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KYSSEFCSTPACSEGNSDCYFGNGSAYRGTHSLTESGASCLPWNSMILIGKVYTAQNPSAQALGLGKHNYCRNPDGDAKPWCHVLKNRRLTWEYCDVPSCSTCGLRQYSQPQFRIKGGLF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAT(5327)
Opis ogólny
Gen PLAT lub TPA (tkankowy aktywator plazminogenu) został zmapowany na ludzkim chromosomie 8p12.
Immunogen
Tissue-type plasminogen activator precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-PLAT antibody produced in rabbit has been used for global protein profiling to find new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. Anti-PLAT antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Tkankowy aktywator plazminogenu (tPA lub PLAT) jest proteazą serynową występującą w komórkach śródbłonka i bierze udział w rozkładzie skrzepów krwi. Odgrywa ważną rolę w regulacji synaptycznej, plastyczności i neurogenezie. Nieprawidłowa funkcja tego genu może być związana z patogenezą schizofrenii. Jest stosowany w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Wzrost endogennego poziomu białka TPA zaobserwowano w przedklinicznej miażdżycy, co może służyć jako marker ryzyka przyszłego zawału mięśnia sercowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85197
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J G van der Bom et al.
Circulation, 95(12), 2623-2627 (1997-06-17)
Impaired fibrinolytic capacity, as assessed by euglobulin clot lysis time or plasma concentration of fibrinolytic parameters, has been associated with an increased risk of myocardial infarction (MI). We studied the association of a polymorphism in the gene for TPA and
Elisabeth B Marsh et al.
Medicine, 92(6), 317-323 (2013-10-23)
Symptomatic intracranial hemorrhage (sICH) is a known complication following administration of intravenous tissue plasminogen activator (IV tPA) for acute ischemic stroke. sICH results in high rates of death or long-term disability. Our ability to predict its occurrence is important in
P M Ridker et al.
Lancet (London, England), 341(8854), 1165-1168 (1993-05-08)
Endogenous tissue-type plasminogen activator (tPA) has been hypothesised to be a marker of baseline fibrinolytic capacity. We therefore tested whether tPA antigen is associated with the occurrence of future myocardial infarction (MI) among apparently healthy individuals. tPA antigen concentrations were
Xuanbin Wang et al.
International journal of molecular sciences, 17(4), 577-577 (2016-04-20)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second leading cause of cancer-related death and its prognosis remains poor due to the high risk of tumor recurrence and metastasis. Berberine (BBR) is a natural compound derived from some medicinal plants, and accumulating evidence
Silvia Hoirisch-Clapauch et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 39(8), 950-954 (2013-10-11)
Schizophrenia, a disabling mental disorder, is characterized by brain atrophy, especially in the superior temporal gyrus and the medial temporal lobe, which includes the hippocampus and the amygdala. The model that better explains brain atrophy includes a trigger and a