Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003184
Sigma-Aldrich
Anti-MED12 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARC240 antibody produced in rabbit, Anti-Activator-recruited cofactor 240 kDa component antibody produced in rabbit, Anti-CAG repeat protein 45 antibody produced in rabbit, Anti-Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 12 antibody produced in rabbit, Anti-OPA-containing protein antibody produced in rabbit, Anti-Thyroid hormone receptor-associated protein complex 230 kDa component antibody produced in rabbit, Anti-Trap230 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RLLLYHTHLRPRPRAYYLEPLPLPPEDEEPPAPTLLEPEKKAPEPPKTDKPGAAPPSTEERKKKSTKGKKRSQPATKTEDYGMGPGRSGPYGVTVPPDLLHHPNPGSITHLNYRQGSIGLYTQNQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED12(9968)
Immunogen
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-MED12 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen MED12 (mediator complex subunit 12) koduje składnik kompleksu wielobiałkowego ARC/Mediator i funkcjonuje jako koaktywator w regulowanej transkrypcji większości genów zależnych od polimerazy RNA II. Bierze udział w regulacji transkrypcji genów aktywowanych przez szlak sygnałowy Wnt. Rekrutuje czynnik transkrypcyjny IIB podczas składania kompleksu preinicjacyjnego i promuje podstawową transkrypcję. Bierze udział w regulacji zależnych od Gli3 procesów sygnalizacji sonic hedgehog. Mutacje w tym genie zaobserwowano w łagodnych i złośliwych mięśniakach macicy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74445
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Wu et al.
Cancer research, 77(24), 6891-6901 (2017-10-22)
Recent genomic studies have identified subtypes of uterine leiomyoma (LM) with distinctive genetic alterations. Here, we report the elucidation of the biological characteristics of the two most prevalent uterine leiomyoma subtypes, MED12-mutant (MED12-LM) and HMGA2-overexpressing (HMGA2-LM) uterine leiomyomas. Because each
Vanida A Serna et al.
Endocrine-related cancer, 25(7), 747-759 (2018-04-28)
Cellular mechanisms of uterine leiomyoma (LM) formation have been studied primarily utilizing in vitro models. However, recent studies established that the cells growing in the primary cultures of MED12-mutant LM (MED12-LM) do not carry causal mutations. To improve the accuracy
Gaëlle Pérot et al.
PloS one, 7(6), e40015-e40015 (2012-07-07)
The relationship between benign uterine leiomyomas and their malignant counterparts, i.e. leiomyosarcomas and smooth muscle tumors of uncertain malignant potential (STUMP), is still poorly understood. The idea that a leiomyosarcoma could derive from a leiomyoma is still controversial. Recently MED12
Haiying Zhou et al.
Molecular and cellular biology, 26(23), 8667-8682 (2006-09-27)
The physiological and pathological manifestations of Sonic hedgehog (Shh) signaling arise from the specification of unique transcriptional programs dependent upon key nuclear effectors of the Ci/Gli family of transcription factors. However, the underlying mechanism by which Gli proteins regulate target
Seokjoong Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 281(20), 14066-14075 (2006-03-28)
Signal transduction within the canonical Wnt/beta-catenin pathway drives development and carcinogenesis through programmed or unprogrammed changes in gene transcription. Although the upstream events linked to signal-induced activation of beta-catenin in the cytoplasm have been deciphered in considerable detail, much less