Kluczowe dokumenty
HPA003043
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP2L2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAI1-associated protein 2-like protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
VVEVLVPEAQNGWLYGKLEGSSASGWFPEAYVKALEEGPVNPMTPVTPMTSMTSMSPMTPMNPGNELPSRSYPLRGSHSLDDLLDRPGNSIAPSEYWDGQSRSRTPSRVPSRAPSPAPPPLPSSRRSSMGSTAVATDVKKLMSSEQYPP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73573
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Xu et al.
Oncology reports, 41(2), 1304-1312 (2018-11-30)
Lung cancer is the leading cause of cancer‑related death worldwide. The underlying molecular mechanisms that trigger this disease remain largely unknown. The I‑BAR family is involved in regulating cell membrane formation and some members, such as BAIAP2L1, IRSp53 and MIM
Anette Pykäläinen et al.
Nature structural & molecular biology, 18(8), 902-907 (2011-07-12)
Bin/amphipysin/Rvs (BAR)-domain proteins sculpt cellular membranes and have key roles in processes such as endocytosis, cell motility and morphogenesis. BAR domains are divided into three subfamilies: BAR- and F-BAR-domain proteins generate positive membrane curvature and stabilize cellular invaginations, whereas I-BAR-domain
Keji Yan et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 829204-829204 (2022-03-05)
Hair cells are mechanosensitive cells in the inner ear, characterized by dozens to hundreds of actin-based stereocilia and one tubulin-based kinocilium on the apical surface of each cell. Two types of hair cells, namely cochlear hair cells and vestibular hair
Keji Yan et al.
Journal of cellular physiology, 237(1), 774-788 (2021-08-05)
Stereocilia are actin-based cell protrusions of inner ear hair cells that play an essential role in mechano-electrical transduction (MET). Stereocilia are organized into several rows of increasing heights with the MET protein complex localized at the tips of shorter row
Julia Halford et al.
Molecular biology of the cell, 33(4), br6-br6 (2022-01-20)
Brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2-like protein 2 (BAIAP2L2), a membrane-binding protein required for the maintenance of mechanotransduction in hair cells, is selectively retained at the tips of transducing stereocilia. BAIAP2L2 trafficked to stereocilia tips in the absence of EPS8