Kluczowe dokumenty
EZFITVANG3
Millipore
EZ-Fit® Vanguard for EZ-FitHTA manifold head
spare part, pkg of 3 units
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiały
plastic
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 3 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
przydatność
suitable (bioburden testing)
Zastosowanie
pharmaceutical (Water testing, Beverage Industry)
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Opis ogólny
The EZ-Fit® Manifold Head High Throughput Application has been designed to improve ease of use, reduce maintenance and limit the risk of contamination. These filtration heads offer full compatibility with the EZ-Fit® Filtration Units.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany