Kluczowe dokumenty
HPA002803
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINA7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Serpin A7 antibody produced in rabbit, Anti-T4-binding globulin antibody produced in rabbit, Anti-Thyroxine-binding globulin precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
YSKNALALFVLPKEGQMESVEAAMSSKTLKKWNRLLQKGWVDLFVPKFSISATYDLGATLLKMGIQHAYSENADFSGLTEDNGLKLSNAAHKAVLHIGEKGTEAAAVPEVELSDQPENTFLHPIIQIDRSFMLLILERSTRSILFLGKVV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINA7(6906)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SERPINA7 (serpin family A member 7) jest 54kD kwaśną glikoproteiną, która koduje globulinę wiążącą tyroksynę (TBG). Jest syntetyzowana przez wątrobę i wydzielana do krwiobiegu. Działa jako główny transporter hormonu tarczycy w ludzkiej surowicy.
Immunogen
Thyroxine-binding globulin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74289
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard W Naylor et al.
eLife, 7 (2018-11-06)
Transdifferentiation is the poorly understood phenomenon whereby a terminally differentiated cell acquires a completely new identity. Here, we describe a rare example of a naturally occurring transdifferentiation event in zebrafish in which kidney distal tubule epithelial cells are converted into
S Refetoff et al.
Hormone research, 45(3-5), 128-138 (1996-01-01)
Thyroxine-binding globulin (TBG), the principal thyroid hormone transport protein in human serum, is synthesized by the liver and secreted into the bloodstream as a 54-kD acidic glycoprotein made up of a single polypeptide chain of 395 amino acids and four
T Shirotani et al.
Endocrinologia japonica, 39(6), 577-584 (1992-12-01)
Thyroxine-binding globulin (TBG) is the major thyroid hormone transport protein. Several inherited TBG variants resulting in partial or complete TBG deficiencies have been shown to be caused by either one or two nucleotide substitutions, or one nucleotide deletion in the
Rita Domingues et al.
Endocrine, 36(1), 83-86 (2009-05-06)
Thyroxine-binding globulin (TBG) carries approximately 75% of serum T4 and T3. This protein is encoded by serpina7 gene, formerly known as TBG gene, localized on X-chromosome (Xq22.2). A deficiency in TBG is suspected when abnormally low serum total T4 and