Kluczowe dokumenty
HPA005825
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EPC-1 antibody produced in rabbit, Anti-PEDF antibody produced in rabbit, Anti-Pigment epithelium-derived factor precursor antibody produced in rabbit, Anti-Serpin-F1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSMSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRTESIIHRALYYDLISSPDIHGTYKELLDTVTAPQKNLKSASRIVFEKKLRIKSSFVAPLEKSYGTRPRVLTGNPRLDLQEINNWVQAQMKGKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINF1(5176)
Immunogen
Pigment epithelium-derived factor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego (PEDF) jest wielofunkcyjnym wydzielanym białkiem kodowanym przez gen SERPINF1 u ludzi. Jest również określany jako OI6, OI12, PEDF, EPC-1 i PIG35. Jest on bardziej regulowany w fazie inwolucji tkanek naczyniaka krwionośnego niż w fazie proliferacji. Pomaga w przyspieszeniu inwolucji naczyniaka krwionośnego poprzez hamowanie wzrostu HemEC w sposób autokrynny. Może działać jako użyteczny marker do oceny progresji nefropatii cukrzycowej (DN). Homozygotyczne mutacje w tym genie powodują niedobór czynnika pochodzącego z nabłonka barwnikowego (PEDF) i prowadzą do niedoskonałości osteogenezy (OI) typu VI.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84495
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hadil Al-Jallad et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(11), E2446-E2450 (2014-08-16)
Homozygous mutations in SERPINF1 cause deficiency of pigment epithelium-derived factor (PEDF) and lead to osteogenesis imperfecta (OI) type VI, but it is not known whether heterozygous mutations in SERPINF1 cause a phenotype. In the present study, we therefore assessed family
Guluzar Arzu Turan et al.
Archives of gynecology and obstetrics, 292(5), 1163-1171 (2015-05-21)
To evaluate the efficacy of myo-inositol (MI) pretreatment in OHSS. In this experimental OHSS rat model, 42 immature Wistar albino female rats were divided into 6 groups: (1) the control group, (2) the ovarian stimulation group, (3) the OHSS group
Elaine Hui et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(11), E2169-E2177 (2014-08-29)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF), a circulating glycoprotein with antiangiogenic, antioxidative, and anti-inflammatory properties, protects against diabetic nephropathy (DN) in animal models. We investigated whether circulating PEDF predicted the progression of DN in a 4-year prospective study. Baseline plasma PEDF levels
Kyung-Jin Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 454(2), 282-288 (2014-12-03)
Hemangioma is a benign tumor derived from abnormal blood vessel growth. Unlike other vascular tumor counterparts, a hemangioma is known to proliferate during its early stage but it is followed by a stage of involution where regression of the tumor
Jingjing Zhang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 398(1-2), 123-134 (2014-09-10)
Retinal pigment epithelium (RPE) exerts critical roles in the maintenance of the normal functions of the retina, whereas RPE dysfunction can induce retina neovascularization. p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) has been shown to play essential roles in angiogenesis. However, the function