Kluczowe dokumenty
SAB5702393
Sigma-Aldrich
Anti-PEDF/SERPINF1 Antibody, clone 4H0C5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EPC-1, OI12, OI6, PEDF, PIG35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4H0C5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.65 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MQALVLLLCIGALLGHSSCQNPASPPEEGSPDPDSTGALVEEEDPFFKVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSTSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINF1(5176)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the serpin family that does not display the serine protease inhibitory activity shown by many of the other serpin proteins. The encoded protein is secreted and strongly inhibits angiogenesis. In addition, this protein is a neurotrophic factor involved in neuronal differentiation in retinoblastoma cells. Mutations in this gene were found in individuals with osteogenesis imperfecta, type VI. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PEDF/SERPINF1 (P36955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1