Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA002567
Sigma-Aldrich
Anti-ERH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Enhancer of rudimentary homolog antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LVQPTKRPEGRTYADYESVNECMEGVCKMYEEHLKRMNPNSPSITYDISQLFDFIDDLADLSCLVYRADTQTYQPYNKDWIKEKIYVLLRRQAQQAGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERH(2079)
Opis ogólny
ERH (enhancer of rudimentary homolog) znany również jako DROER. Jest to małe białko jądrowe, które tworzy homodimer przez powierzchnię arkusza β. Łańcuch polipeptydowy białka składa się z trzech helis α umieszczonych po jednej stronie czteroniciowego arkusza β, który tworzy unikalny fałd α-β. Ulega ekspresji w prawie wszystkich normalnych dorosłych i płodowych tkankach ludzkich, a jego ekspresja jest podwyższona w ludzkich nowotworach piersi, jajnika i wątroby.
Immunogen
Enhancer of rudimentary homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ERH (enhancer of rudimentary homolog) działa jako enhancer genu rudimentary u Drosophila melanogaster, w szlaku metabolizmu pirymidyny. Jest również zaangażowany w różne procesy komórkowe, takie jak rozwój skrzydeł, metabolizm pirymidyn, progresja i proliferacja cyklu komórkowego, regulacja szlaku sygnałowego Notch i kontrola transkrypcji. U ludzi ulega ekspresji we wszystkich normalnych tkankach ludzkich. Jego funkcja nie jest jasno opisana. Może mieć wpływ na regulację transkrypcji, a także w fazie mitotycznej cyklu komórkowego. Podczas cyklu komórkowego wiąże się z kompleksem Sm, niezbędnym do splicingu mRNA mitotycznego białka motorycznego związanego z centromerem E (CENP-E), mitotycznej kinezyny. ERH stabilizuje połączenie kinetochoru z mikrotubulami. Ma również duży wpływ na stabilność genomu i przeżywalność komórek nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70550
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng-Tzu Weng et al.
Protein & cell, 4(11), 807-812 (2013-10-01)
Enhancer of rudimentary homolog (ERH) is a small, highly conserved protein among eukaryotes. Since its discovery nearly 20 years ago, its molecular function has remained enigmatic. It has been implicated to play a role in transcriptional regulation and in cell
Monika I Banko et al.
PloS one, 8(8), e74885-e74885 (2013-09-10)
ERH is a small, highly evolutionarily conserved nuclear protein of unknown function. Its three-dimensional structure is absolutely unique and it can form a homodimer through a β sheet surface. ERH has been shown to interact, among others, with PDIP46/SKAR and
Akiko Fujimura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 423(3), 588-592 (2012-06-19)
The enhancer of rudimentary homolog (ERH) is a small eukaryotic protein that is highly conserved in animals, plants, and protists but not in fungi. ERH has several binding proteins and has been associated with various cellular processes, such as pyrimidine
M Isomura et al.
Genomics, 32(1), 125-127 (1996-02-15)
We have isolated a novel human cDNA clone that encodes a protein with 80% identity in amino acid sequence to DROER, the enhancer of the rudimentary gene in Drosophila melanogaster. The rudimentary gene product is thought to have significant enzymatic
Jessie M Sutherland et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(7), 2759-2768 (2015-03-19)
Controlled gene regulation during gamete development is vital for maintaining reproductive potential. During the process of gamete development, male germ cells experience extended periods of inactive transcription despite requirements for continued growth and differentiation. Spermatogenesis therefore provides an ideal model