Merck
HPA002321
Sigma-Aldrich
Anti-MVP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Lung resistance-related protein antibody produced in rabbit, Anti-Major vault protein antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VFEEVLDLVDAVILTEKTALHLRARRNFRDFRGVSRRTGEEWLVTVQDTEAHVPDVHEEVLGVVPITTLGPHNYCVILDPVGPDGKNQLGQKRVVKGEKSFFLQPGEQLEQGIQDVYVLS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MVP(9961)
Opis ogólny
Główne białko sklepienia (MVP) jest głównym białkiem sklepienia o masie cząsteczkowej 110 kDa. Bierze udział w transporcie nukleo-cytoplazmatycznym. Koduje białko związane z opornością wielolekową i kinazę białkową C-β i może mieć wpływ na oporność na leki (doksorubicynę, winkrystynę, etopozyd, paklitaksel i gramicydynę D) w komórkach poprzez proces transportu.
Immunogen
Major vault protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MVP (główne białko sklepienia) jest przede wszystkim odpowiedzialne za utrzymanie struktury sklepienia. Oprócz utrzymania struktury sklepienia, MVP jest również zaangażowane w szeroki zakres aktywności komórkowych, takich jak oporność na leki, transport subkomórkowy, różnicowanie komórek, regulacja wewnątrzkomórkowych kaskad sygnalizacyjnych, w tym kinazy PI (fosfoinozytydu) 3 i szlaku kinazy MAP (białka aktywowanego mitogenem). Działa jako białko wiążące Src-SH2 w ludzkiej tkance żołądka. MVP przemieszcza się z jądra do cytozolu i regionu okołojądrowego poprzez stymulację naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). W ten sposób MVP ma duży wpływ na kaskady sygnalizacji komórkowej, w których pośredniczy Src. Doniesiono również, że MVP może stymulować zależną od EGF aktywację transkrypcji w celu sygnalizacji przeżycia komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Kitazono et al.
Journal of the National Cancer Institute, 91(19), 1647-1653 (1999-10-08)
Lung resistance-related protein (LRP), the major vault protein in humans, is sometimes overexpressed in multidrug-resistant cells. Because cells transfected with the LRP gene did not express the multidrug-resistant phenotype, we investigated whether LRP is involved in multidrug resistance. SW-620 cells
Elisabeth Steiner et al.
Journal of cell science, 119(Pt 3), 459-469 (2006-01-19)
The major vault protein (MVP) is the main component of vaults, large ribonucleoprotein particles implicated in the regulation of cellular signaling cascades and multidrug resistance. Here, we identify MVP as an interferon gamma (IFN-gamma)-inducible protein. Treatment with IFN-gamma resulted in
G L Scheffer et al.
Nature medicine, 1(6), 578-582 (1995-06-01)
Multidrug-resistant cancer cells frequently overexpress the 110-kD LRP protein (originally named Lung Resistance-related Protein). LRP overexpression has been found to predict a poor response to chemotherapy in acute myeloid leukaemia and ovarian carcinoma. We describe the cloning and chromosome localization
Sivanagarani Kolli et al.
The Journal of biological chemistry, 279(28), 29374-29385 (2004-05-11)
The catalytic activity of the Src homology 2 (SH2) domain-containing tyrosine phosphatase, SHP-2, is required for virtually all of its signaling effects. Elucidating the molecular mechanisms of SHP-2 signaling, therefore, rests upon the identification of its target substrates. In this
Euikyung Kim et al.
The FEBS journal, 273(4), 793-804 (2006-01-31)
Vaults are highly conserved, ubiquitous ribonucleoprotein (RNP) particles with an unidentified function. For the three protein species (TEP1, VPARP, and MVP) and a small RNA that comprises vault, expression of the unique 100-kDa major vault protein (MVP) is sufficient to