Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA020138
Sigma-Aldrich
Anti-SVIL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Archvillin, Anti-Supervillin, Anti-p205/p250
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NARYQTQPVTLGEVEQVQSGKLIPFSPAVNTSVSTVASTVAPMYAGDLRTKPPLDHNASATDYKFSSSIENSDSPVRSILKSQAWQPLVEGSENKGMLREYGETESKRALTGRDSGMEKYGSFEEAEASYPILNRARE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SVIL(6840)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Superwilina (SVIL) jest białkiem o masie 205 kDa ulegającym ekspresji w błonie obwodowej. Posiada domenę amino-końcową i domenę karboksy-końcową zawierającą domenę typu villin. Gen kodujący SVIL jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10p11.2.
Immunogen
Supervillin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Supervillin (SVIL) wiąże się z F-aktyną, miozyną II i innymi białkami sygnalizacyjnymi w tratwach lipidowych. Przyspiesza szlaki sygnałowe od receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do kinaz regulowanych sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK). W ten sposób koordynuje z wieloma białkami, aby pomóc w ruchliwości komórek. SVIL zwiększa kurczliwość miozyny II poprzez łączenie jej z kinazą łańcucha lekkiego długiej miozyny (L-MLCK). Przyczynia się również do zwiększenia degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej i zmniejszenia stopnia adhezji komórka-podłoże. Ekspresja SVIL w komórkach ma negatywny wpływ na rozwój skrzepliny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74722
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leonard C Edelstein et al.
Circulation, 125(22), 2762-2771 (2012-05-03)
High shear force critically regulates platelet adhesion and thrombus formation during ischemic vascular events. To identify genetic factors that influence platelet thrombus formation under high shear stress, we performed a genome-wide association study and confirmatory experiments in human and animal
Jeffrey W Brown et al.
Journal of molecular biology, 393(3), 608-618 (2009-08-18)
Villin-type headpiece domains are compact motifs that have been used extensively as model systems for protein folding. Although the majority of headpiece domains bind actin, there are some that lack this activity. Here, we present the first NMR solution structure
R K Pope et al.
Genomics, 52(3), 342-351 (1998-12-29)
Supervillin is a 205-kDa F-actin binding protein originally isolated from bovine neutrophils. This protein is tightly associated with both actin filaments and plasma membranes, suggesting that it forms a high-affinity link between the actin cytoskeleton and the membrane. Human supervillin
Zhiyou Fang et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 11(6), 782-799 (2010-03-25)
In migrating cells, the cytoskeleton coordinates signal transduction and redistribution of transmembrane proteins, including integrins and growth factor receptors. Supervillin is an F-actin- and myosin II-binding protein that tightly associates with signaling proteins in cholesterol-rich, 'lipid raft' membrane microdomains. We