Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA001874
Sigma-Aldrich
Anti-ODF2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-outer dense fiber of sperm tails 2 isoform 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
HKRGMKGDTVNVRRSVRVKTKNPPHCLEITPPSSEKLVSVMRLSDLSTEDDDSGHCKMNRYDKKIDSLMNAVGCLKSEVKMQKGERQMAKRFLEERKEELEEVAHELAETEHENTVLRHNIERMKEEKDFTILQKKHLQQEKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ODF2(4957)
Opis ogólny
Gen zewnętrznego gęstego włókna ogona plemnika 2 (ODF2) znajduje się na ludzkim chromosomie 9q34.11. Gen ten koduje dwa białka, a mianowicie specyficzne dla jąder białko strukturalne ODF2 i wszechobecne białko centriolarne cenexin.
Immunogen
outer dense fiber of sperm tails 2 isoform 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ODF2 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Anti-ODF2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ODF (zewnętrzne gęste włókna) składają się z dziewięciu włókien otaczających akson. Tworzą one główną strukturę cytoszkieletową ogona plemnika. ODF2 znajduje się w środkowej i głównej części ogona plemnika. Ma cienką korę otoczoną centralnym rdzeniem. Bierze również udział w utrzymywaniu pasywnej elastycznej struktury i elastycznego odrzutu ogona plemnika oraz w ochronie ogona przed siłami ścinającymi napotykanymi podczas transportu najądrza, a także podczas wytrysku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85163
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gregory Mazo et al.
Developmental cell, 39(4), 424-437 (2016-11-08)
Vertebrate cells can initiate ciliogenesis from centrioles at the cell center, near the Golgi, forming primary cilia confined or submerged in a deep narrow pit created by membrane invagination. How or why cells maintain submerged cilia is unclear. Here, by
Miho Ibi et al.
Journal of cell science, 124(Pt 6), 857-864 (2011-02-18)
The keratin cytoskeleton performs several functions in epithelial cells and provides regulated interaction sites for scaffold proteins, including trichoplein. Previously, we found that trichoplein was localized on keratin intermediate filaments and desmosomes in well-differentiated, non-dividing epithelia. Here, we report that
C Petersen et al.
Molecular human reproduction, 5(7), 627-635 (1999-06-25)
The outer dense fibres (ODF) are a main cytoskeletal structure of the sperm tail. Despite their importance in the morphology and function of the sperm tail, their constituents are poorly described. Here we investigate the protein composition of human outer
X Shao et al.
The Journal of biological chemistry, 272(10), 6105-6113 (1997-03-07)
The study of mammalian sperm tail outer dense fibers (ODF), a structure of unknown function, is hampered by the insoluble nature of ODF proteins and the availability of only one cloned component, Odf27. We report here the first use of
David Asante et al.
Journal of cell science, 126(Pt 22), 5189-5197 (2013-09-21)
The correct formation of primary cilia is central to the development and function of nearly all cells and tissues. Cilia grow from the mother centriole by extension of a microtubule core, the axoneme, which is then surrounded with a specialized