Merck
HPA001849
Sigma-Aldrich
Anti-TMOD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Tropomodulin-3 antibody produced in rabbit, Anti-U-Tmod antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitous tropomodulin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LEKEALEHKDREDYVPYTGEKKGKIFIPKQKPVQTFTEEKVSLDPELEEALTSASDTELCDLAAILGMHNLITNTKFCNIMGSSNGVDQEHFSNVVKGEKILPVFDEPPNPTNVEESLKRTKENDAHLVEVNLNNIKNIPIPTLKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMOD3(29766)
Opis ogólny
Tropomodulina 3 (TMOD3) jest białkiem wiążącym aktynę o masie cząsteczkowej 40 kDa. Jest to wydłużona cząsteczka z niezależnym od tropomiozyny miejscem wiązania aktyny na końcu C-końca. Doniesiono również, że koniec C-końca zawiera domenę bogatą w leucynę (LRR). W N-końcowym końcu ma dwa miejsca wiążące tropomiozynę i miejsce wiążące aktynę zależne od tropomiozyny. Ma pręcikowatą, spiralną strukturę cewki, która tworzy pasmo na powierzchni filamentu aktynowego z jego N-końcem na spiczastym końcu.
Immunogen
Tropomodulin-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Optymalna aktywność TMOD3 (tropomoduliny 3) zależy od tropomiozyny. Hamuje ona wydłużanie i depolimeryzację filamentów aktynowych na spiczastym końcu. Stabilizuje to ogólną konstrukcję i dynamikę filamentu. Wiąże się z podjednostkami aktyny, jak również z samą tropomoduliną in vivo w celu wymiany wolnych cząsteczek na spiczastym końcu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85166
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A S Kostyukova
Biochemistry. Biokhimiia, 73(13), 1467-1472 (2009-02-17)
Actin filaments are polar; their barbed (fast-growing) and pointed (slow-growing) ends differ in structure and dynamic properties. The slow-growing end is regulated by tropomodulins, a family of capping proteins that require tropomyosins for optimal function. There are four tropomodulin isoforms;
Hadir Marei et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(15), 1961-1974 (2016-05-07)
The small GTPase Rac1 is implicated in various cellular processes that are essential for normal cell function. Deregulation of Rac1 signaling has also been linked to a number of diseases, including cancer. The diversity of Rac1 functioning in cells is
Inna Krieger et al.
Biophysical journal, 83(5), 2716-2725 (2002-11-05)
Tropomodulin is the unique pointed-end capping protein of the actin-tropomyosin filament. By blocking elongation and depolymerization, tropomodulin regulates the architecture and the dynamics of the filament. Here we report the crystal structure at 1.45-A resolution of the C-terminal half of
Alla S Kostyukova
Advances in experimental medicine and biology, 644, 283-292 (2009-02-13)
Dynamics of the slow-growing (pointed) end of the actin filament is regulated by tropomodulins, a family of capping proteins that require tropomyosin for optimal function. Tropomodulin is an elongated molecule with a molecular mass of about 40 kDa, containing the
P R Cox et al.
Genomics, 63(1), 97-107 (2000-02-09)
Tropomodulin (TMOD) is the actin-capping protein for the slow-growing end of filamentous actin, and a neuronal-specific isoform, neuronal tropomodulin (NTMOD), is the major binding protein to brain tropomyosin in rat. The Drosophila TMOD homolog, Sanpodo, alters sibling cell fate determination