Kluczowe dokumenty
Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA L001850
Opis ogólny
  • do umieszczenia w uniwersalnej przystawce MS 3 (Z676128)
  • na 6 probówek, średnica 12 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)