Key Documents
Z654795
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.3 universal attachment, 150 mm, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3342400
Średnica
150 mm
Opis ogólny
IKA VG 3.3 Universal attachment, round, 150mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)