Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002132
Sigma-Aldrich
Anti-ESYT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chr2Syt antibody produced in rabbit, Anti-Extended synaptotagmin-2 antibody produced in rabbit, Anti-FAM62B antibody produced in rabbit, Anti-Protein FAM62B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
FTLDEVPKGKLHLRLEWLTLMPNASNLDKVLTDIKADKDQANDGLSSALLILYLDSARNLPSGKKISSNPNPVVQMSVGHKAQESKIRYKTNEPVWEENFTFFIHNPKRQDLEVEVRDEQHQ
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM62B(57488)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ESYT2 (rozszerzone białko synaptotagminy 2), zakotwiczone w błonie rozszerzone białko podobne do synaptotagminy, należy do rodziny białek błonowych z wieloma domenami C2. Składa się ono z N-końcowej domeny transmembranowej, centralnej domeny śródbłonowej i trzech lub pięciu C-końcowych domenC2. U człowieka znaleziono trzy geny ESYT.
Immunogen
Protein FAM62B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ESYT2 (rozszerzone białko synaptotagminy 2) jest głównie zaangażowane w wydzielanie regulowane przez Ca2+. Jego domenaC2 jest zdolna do wiązania Ca2+ i fosfolipidów w stężeniach mikromolarnych. Może wiązać do czterech jonów Ca2+.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85126
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junjie Xu et al.
Structure (London, England : 1993), 22(2), 269-280 (2014-01-01)
Contacts between the endoplasmic reticulum and the plasma membrane involve extended synaptotagmins (E-Syts) in mammals or tricalbins in yeast, proteins with multiple C₂ domains. One of the tandem C₂ domains of E-Syt2 is predicted to bind Ca²⁺, but no Ca²⁺-dependent
Sang-Won Min et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(10), 3823-3828 (2007-03-16)
C(2) domains are autonomously folded protein modules that generally act as Ca(2+)- and phospholipid-binding domains and/or as protein-protein interaction domains. We now report the primary structures and biochemical properties of a family of evolutionarily conserved mammalian proteins, referred to as
Zimple Kurlawala et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(8), 2261-2270 (2017-01-12)
There are five Ubiquilin proteins (UBQLN1-4, UBQLN-L), which are evolutionarily conserved and structurally similar. UBQLN proteins have three functional domains: N-terminal ubiquitin-like domain (UBL), C-terminal ubiquitin-associated domain (UBA), and STI chaperone-like regions in the middle. Alterations in UBQLN1 gene have
Gerhard J Groer et al.
FEBS letters, 582(28), 3941-3947 (2008-11-04)
The protein family of membrane-anchored extended synaptotagmin-like proteins (E-Syts) was recently discovered in humans. E-Syt1 to 3 each contain at least one transmembrane domain and three or five C2 domains. To investigate the whole C2 area of murine E-Syt2, highly
Natalie Krahmer et al.
Developmental cell, 47(2), 205-221 (2018-10-24)
Lipid metabolism is highly compartmentalized between cellular organelles that dynamically adapt their compositions and interactions in response to metabolic challenges. Here, we investigate how diet-induced hepatic lipid accumulation, observed in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), affects protein localization, organelle organization
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002132-100UL4061837133718
HPA002132-25UL4061842780945