Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA001625
Sigma-Aldrich
ANTI-PNP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Inosine phosphorylase, Anti-NP, Anti-PNP, Anti-Purine nucleoside phosphorylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NP(4860)
Immunogen
Rekombinowane białko fosforylazy nukleozydów purynowych ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Sekwencja
YTYEDYKNTAEWLLSHTKHRPQVAIICGSGLGGLTDKLTQAQIFDYGEIPNFPRSTVPGHAGRLVFGFLNGRACVMMQGRFHMYEGYPLWKVTFPVRVFHLLGVDTLVVTNAAGGLNPKFEVGDIMLIRDHINLPGFSGQNPLRGPNDERGAPHR
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82415
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Yamasaki et al.
International journal of oncology, 40(6), 1821-1830 (2012-03-02)
Our expression signatures of human cancer including bladder cancer (BC) revealed that the expression of microRNA-1 (miR-1) and microRNA-133a (miR-133a)
Tomomi Furihata et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 29(2), 211-214 (2013-10-11)
Ribavirin is a purine nucleoside analogue that possesses potent anti-hepatitis C virus activity, and it has long been considered likely that ribavirin undergoes a first-pass metabolism at the small intestine. Although purine nucleoside phosphorylase (PNP) is assumed to be involved
P L C Walker et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 30(12), 1243-1247 (2011-12-03)
Purine nucleoside phosphorylase (PNPase) deficiency is an autosomal recessive disorder affecting purine degradation and salvage pathways. Clinically, patients typically present with severe immunodeficiency, neurological dysfunction, and autoimmunity. Biochemically, PNPase deficiency may be suspected in the presence of hypouricemia. We report
S Kojima et al.
British journal of cancer, 106(2), 405-413 (2011-11-10)
Our recent analyses of miRNA expression signatures showed that miR-1 and miR-133a were significantly reduced in several types of cancer. Interestingly, miR-1 and miR-133a are located on the same chromosomal locus in the human genome. We examined the functional significance
Rafael G Silva et al.
Biochemistry, 50(13), 2701-2709 (2011-02-26)
Purine nucleoside phosphorylase (PNP) catalyzes the reversible phosphorolysis of 6-oxypurine (2'-deoxy)ribonucleosides, generating (2-deoxy)ribose 1-phosphate and the purine base. Transition-state models for inosine cleavage have been proposed with bovine, human, and malarial PNPs using arsenate as the nucleophile, since kinetic isotope