Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA001613
Sigma-Aldrich
Anti-FBLN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fibulin-1 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NTLGSYLCSCSVGFRLSVDGRSCEDINECSSSPCSQECANVYGSYQCYCRRGYQLSDVDGVTCEDIDECALPTGGHICSYRCINIPGSFQCSCPSSGYRLAPNGRNCQDIDECVTGIHNCSINETCFNIQGGFRCLAFECPEN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBLN1(2192)
Immunogen
Fibulin-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FBLN1 antibody produced in rabbit is suitable as an antibody suspension bead array in affinity proteomic array to explore the potential of the human proteins in plasma to predict disease status during malaria infections.
Anti-FBLN1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen FBLN1 (fibulina 1) koduje białko macierzy zewnątrzkomórkowej i osocza, które jest bogate w cysteinę i wiąże się z kalem. Alternatywny splicing tego białka wytwarza cztery izoformy, A-D. Stwierdzono, że jest ono związane z fibronektyną (FN). Hamuje zdolność FN do promowania adhezji i ruchliwości komórek poprzez tłumienie aktywacji kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK) i fosforylacji ciężkiego łańcucha miozyny. Hamując ruchliwość komórek, działa jako supresor inwazji guza. Służy jako potencjalny marker zaburzeń czynności nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84525
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitsuro Kanda et al.
Molecular carcinogenesis, 50(8), 571-579 (2011-01-27)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers world-wide but the molecular mechanisms that underlie hepatocarcinogenesis are not fully determined. On the same surgical sample with HCC, we performed microarray-based gene expression profiling and karyotype analysis using a
W O Twal et al.
Journal of cell science, 114(Pt 24), 4587-4598 (2002-01-17)
Fibulin-1 is an extracellular matrix protein often associated with fibronectin (FN) in vivo. In this study, the ability of fibulin-1 to modulate adhesion, spreading and motility-promoting activities of FN was investigated. Fibulin-1 was found to have pronounced inhibitory effects on
Maja Neiman et al.
Journal of proteome research, 10(11), 4925-4934 (2011-09-06)
There is a need for reliable and sensitive biomarkers for renal impairments to detect early signs of kidney toxicity and to monitor progression of disease. Here, antibody suspension bead arrays were applied to profile plasma samples from patients with four
Y Hayashido et al.
International journal of cancer, 75(4), 654-658 (1998-02-18)
Ovarian-cancer cells are characterized by their ability to invade freely the peritoneal cavity. Estradiol stimulates the proliferation of estrogen-receptor(ER)-positive ovarian-cancer cells, as well as expression of fibulin-1, a fibronectin-binding extracellular matrix protein. Using a modified Boyden-chamber assay, we have evaluated
J Qing et al.
Oncogene, 15(18), 2159-2168 (1997-12-11)
Using differential display, we identified an mRNA that is markedly down-regulated in cell line 6A/SB1, derived from a fibrosarcoma formed in an athymic mouse following injection of carcinogen-transformed MSU-1.1 cells. The nontumorigenic parental cell strain, MSU-1.1, expresses high levels of