Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA001608
Sigma-Aldrich
Anti-TLR8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD288 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Toll-like receptor 8 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
RSYPCDEKKQNDSVIAECSNRRLQEVPQTVGKYVTELDLSDNFITHITNESFQGLQNLTKINLNHNPNVQHQNGNPGIQSNGLNITDGAFLNLKNLRELLLEDNQLPQIPSGLPESLTELSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR8(51311)
Powiązane kategorie
Immunogen
Toll-like receptor 8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen TLR8 (toll-like receptor 8) koduje białko należące do rodziny receptorów toll-podobnych (TLR). Funkcjonuje w wykrywaniu i rozpoznawaniu patogenów oraz aktywacji odporności wrodzonej i adaptacyjnej. Rozpoznaje jednoniciowy RNA z wirusów lub rybonukleoprotein gospodarza. Kinaza tyrozynowa Brutona jest niezbędna do sygnalizacji TLR7 i TLR8. Kinaza ta działa za tymi dwoma genami i aktywuje NFκB. Jest również zaangażowana w fosforylację p65 na serynie 536 aktywowanej przez TLR8 i TLR9.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74296
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiromi Tanji et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6126), 1426-1429 (2013-03-23)
Toll-like receptor 7 (TLR7) and TLR8 recognize single-stranded RNA and initiate innate immune responses. Several synthetic agonists of TLR7-TLR8 display novel therapeutic potential; however, the molecular basis for ligand recognition and activation of signaling by TLR7 or TLR8 is largely
Sarah L Doyle et al.
The Journal of biological chemistry, 282(51), 36953-36960 (2007-10-13)
Toll-like receptors (TLRs) are a primary surveillance system for the detection of pathogens and are crucial to the activation of host defense. TLR7 and TLR8 sense single-stranded RNA from viruses or host ribonucleoproteins and synthetic imidazoquinolines such as R848, whereas
Noriko Ishii et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 5118-5128 (2014-10-10)
Nucleic acid-sensing TLRs are involved in both antimicrobial immune responses and autoimmune inflammation. TLR8 is phylogenetically and structurally related to TLR7 and TLR9, which undergo proteolytic processing in the endolysosomes to generate functional receptors. Recent structural analyses of human TLR8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001608-100UL4061836319205
HPA001608-25UL4061842773473