Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001549
Sigma-Aldrich
Anti-LGALS7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gal-7, Anti-Galectin-7, Anti-HKL-14, Anti-LEG7, Anti-PI7, Anti-p53-induced protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PHKSSLPEGIRPGTVLRIRGLVPPNASRFHVNLLCGEEQGSDAALHFNPRLDTSEVVFNSKEQGSWGREERGPGVPFQRGQPFEVLIIASDDGFKAVVGDAQYHHFRHRLPLARVRLVEVGGDVQLDSV
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGALS7(3963)
Immunogen
Galectin-7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen LGALS7 (lektyna, wiążąca galaktozyd, rozpuszczalna, 7) koduje białko wiążące β-galaktozyd, które jest zaangażowane w pośredniczenie w interakcjach komórka-komórka i komórka-matryca w celu normalnej kontroli wzrostu. Ekspresja tego białka stymuluje aktywność kaspazy-3 i rozszczepienie polimerazy poli (ADP-rybozy), prowadząc do inicjacji szlaku apoptotycznego. Białko zawiera domenę wiążącą węglowodany i krótką sekwencję N-końcową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77459
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M T Elola et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 64(13), 1679-1700 (2007-05-15)
Galectins are a taxonomically widespread family of glycan-binding proteins, defined by at least one conserved carbohydrate-recognition domain with a canonical amino acid sequence and affinity for beta-galactosides. Because of their anti-adhesive as well as pro-adhesive extracellular functions, galectins appear to
Ichiro Kuwabara et al.
The Journal of biological chemistry, 277(5), 3487-3497 (2001-11-14)
Galectin-7 is normally expressed in all types of stratified epithelia, but is significantly down-regulated in squamous cell carcinomas. This protein was recently found to be highly inducible by p53 in a colon carcinoma cell line, DLD-1, and designated as PIG1
Juan Carlos Higareda-Almaraz et al.
BMC cancer, 16, 680-680 (2016-08-26)
Galectin-7 (Gal-7) is negatively regulated in cervical cancer, and appears to be a link between the apoptotic response triggered by cancer and the anti-tumoral activity of the immune system. Our understanding of how cervical cancer cells and their molecular networks