Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA001467
Sigma-Aldrich
Anti-STX7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Syntaxin-7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GVGGDPAQLAQRISSNIQKITQCSVEIQRTLNQLGTPQDSPELRQQLQQKQQYTNQLAKETDKYIKEFGSLPTTPSEQRQRKIQKDRLVAEFTTSLTNFQKVQRQAAEREKEFVARVRASSRVSGSFPEDSSKERNLVSWESQTQPQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX7(8417)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntaxin-7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen STX7 (syntaxin 7) koduje członka syntaksyny zaangażowanego w transport endocytarny z wczesnych endosomów do późnych endosomów i lizosomów. Jest zlokalizowany w wakuolarnych wczesnych endosomach (EE) i pośredniczy w transporcie białek z błony plazmatycznej do EE. Ułatwia również homotypową fuzję organelli endocytarnych. Odgrywa kluczową rolę w końcowych etapach biogenezy lizosomalnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78886
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Strömberg et al.
Journal of proteome research, 8(4), 1639-1646 (2009-08-29)
To search for proteins expressed in human melanocytes and melanoma, we employed an antibody-based proteomics strategy to screen for protein expression in tissue microarrays containing normal tissues, cancer tissues and cell lines. Syntaxin-7 (STX7) was identified as a novel protein
R Prekeris et al.
Molecular biology of the cell, 10(11), 3891-3908 (1999-11-17)
To understand molecular mechanisms that regulate the intricate and dynamic organization of the endosomal compartment, it is important to establish the morphology, molecular composition, and functions of the different organelles involved in endosomal trafficking. Syntaxins and vesicle-associated membrane protein (VAMP)
N Nakamura et al.
The Journal of biological chemistry, 275(9), 6523-6529 (2000-02-29)
The lysosome functions are ensured by accurate membrane trafficking in the cell. We found that mouse syntaxin 7 could complement yeast vam3 and pep12 mutants defective in docking/fusion to vacuolar and prevacuolar membranes, respectively. Immunohistochemical studies showed that syntaxin 7
B M Mullock et al.
Molecular biology of the cell, 11(9), 3137-3153 (2000-09-12)
Protein traffic from the cell surface or the trans-Golgi network reaches the lysosome via a series of endosomal compartments. One of the last steps in the endocytic pathway is the fusion of late endosomes with lysosomes. This process has been