Merck
HPA017880
Sigma-Aldrich
Anti-TOX4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Epidermal Langerhans cell protein LCP1, Anti-TOX high mobility group box family member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MQQPPPQKVRINLQQQPPPLQIKSVPLPTLKMQTTLVPPTVESSPERPMNNSPEAHTVEAPSPETICEMITDVVPEVESPSQMDVELVSGSPVALSPQPRCVRSGCENPPIVSKDWDNEYCSNECVVKHCRDVFLAWVAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOX4(9878)
Opis ogólny
TOX, członek rodziny TOX 4 (TOX4), należy do rodziny białek HMG-box i ulega ekspresji w jądrze. Posiada oparty na lizynie NLS (sygnał lokalizacji jądrowej) i wiążący DNA motyw HMG-box.
Immunogen
TOX high mobility group box family member 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-TOX4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. Anti-TOX4 antibody produced in rabbit has been used for epifluorescence microscopy.
Działania biochem./fizjol.
TOX, członek rodziny TOX4 (ang. high mobility group box member 4), rozpoznaje addukty DNA wytwarzane przez platynowe leki przeciwnowotworowe i sugeruje się, że jest zaangażowany w mechanizmy komórkowe zapobiegające uszkodzeniom DNA. Koniec karboksylowy TOX4 oddziałuje z końcem aminowym podjednostki jądrowej fosfatazy białkowej-1 (PNUTS), a kompleks ten może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji genów. TOX4 oddziałuje również z czynnikiem wzrostu pochodzącym z nabłonka soczewki (LEDGF).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70391
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Ding et al.
Cell systems, 1(2), 141-151 (2016-05-03)
We combine a genome-scale RNAi screen in mouse epiblast stem cells (EpiSCs) with genetic interaction, protein localization, and "protein-level dependency" studies-a systematic technique that uncovers post-transcriptional regulation-to delineate the network of factors that control the expression of Oct4, a key
Systems Analyses Reveal Shared and Diverse Attributes of Oct4 Regulation in Pluripotent Cells
Ding Li
Cell null
Langerhans cell protein 1 (LCP1) binds to PNUTS in the nucleus: implications for this complex in transcriptional regulation.
SJ Lee
Experimental & Molecular Medicine, 41(3), 189-200 (2009)
Mehdi Morchikh et al.
PloS one, 8(11), e81217-e81217 (2013-12-07)
PWWP domains are involved in the chromatin attachment of several proteins. They bind to both DNA and proteins and their interaction with specific histone methylation marks define them as a new class of histone code readers. The lens epithelium derived
Lotte Vanheer et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-15)
Reprogramming to induced pluripotency induces the switch of somatic cell identity to induced pluripotent stem cells (iPSCs). However, the mediators and mechanisms of reprogramming remain largely unclear. To elucidate the mediators and mechanisms of reprogramming, we used a siRNA-mediated knockdown