Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA001352
Sigma-Aldrich
Anti-APOA4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Apo-AIV antibody produced in rabbit, Anti-ApoA-IV antibody produced in rabbit, Anti-Apolipoprotein A-IV precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LEGLTFQMKKNAEELKARISASAEELRQRLAPLAEDVRGNLRGNTEGLQKSLAELGGHLDQQVEEFRRRVEPYGENFNKALVQQMEQLRQKLGPHAGDVEGHLSFLEKDLRDKVNSFFSTFKEKESQDKTLSLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOA4(337)
Opis ogólny
Gen APOA4 jest zlokalizowany na długim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 wraz z genami A1 (APOA1), C3 (APOC3). Gen ten zawiera trzy eksony oddzielone dwoma intronami. Apo A-IV jest syntetyzowana w komórkach błony śluzowej jelita cienkiego jako preproteina. Ta 396-aminokwasowa preproteina ulega przetwarzaniu proteolitycznemu, wiąże się z chylomikronami podczas wchłaniania tłuszczu i jest wydzielana do limfy.
Immunogen
Apolipoprotein A-IV precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen APOA4 (apolipoproteina A-IV) koduje 396-aminokwasowe białko, które stanowi składnik systemu transportu lipidów. Występuje w połączeniu z chylomikronami, lipoproteinami o wysokiej gęstości (HDL) i frakcją osocza wolną od lipoprotein. Bierze udział w metabolizmie lipoprotein o wysokiej gęstości i chylomikronów. Stwierdzono, że ludzka apo A-IV jest silnym aktywatorem enzymu acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej in vitro.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77456
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Tenkanen et al.
Arteriosclerosis and thrombosis : a journal of vascular biology, 11(4), 851-856 (1991-07-01)
Apolipoprotein (apo) A-IV is a protein involved in the metabolism of chylomicrons and high density lipoproteins. This protein displays genetic polymorphism due to two main codominant alleles, A-IV1 and A-IV2. We have identified the mutation that leads to this polymorphism.
A Steinmetz et al.
The Journal of biological chemistry, 260(4), 2258-2264 (1985-02-25)
Human plasma apoproteins (apo) A-I and A-IV both activate the enzyme lecithin:cholesterol acyltransferase (EC 2.3.1.43). Lecithin:cholesterol acyltransferase activity was measured by the conversion of [4-14C] cholesterol to [4-14C]cholesteryl ester using artificial phospholipid/cholesterol/[4-14C]cholesterol/apoprotein substrates. The substrate was prepared by the addition
Karla Jarkovska et al.
Molecular human reproduction, 17(11), 679-692 (2011-06-24)
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is an iatrogenic complication and potentially life-threatening condition resulting from excessive ovarian stimulation during assisted reproductive technologies. Our aim was to identify candidate proteins in follicular fluid (FF) using various proteomic approaches which may help to
Y Levin et al.
Molecular psychiatry, 15(11), 1088-1100 (2009-06-24)
Schizophrenia is one of the most severe psychiatric disorders affecting 1% of the world population. There is yet no empirical method to validate the diagnosis of the disease. The identification of an underlying molecular alteration could lead to an improved
N A Elshourbagy et al.
The Journal of biological chemistry, 262(17), 7973-7981 (1987-06-15)
We have isolated the human apolipoprotein (apo) A-IV gene from a cosmid library and determined its complete nucleotide sequence. The gene contains three exons of 162, 127, and 1180 nucleotides separated by two introns of 357 and 777 nucleotides. A