Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001341
Sigma-Aldrich
Anti-MECP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MeCP-2 protein antibody produced in rabbit, Anti-MeCP2 antibody produced in rabbit, Anti-Methyl-CpG-binding protein 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
MVAGMLGLREEKSEDQDLQGLKDKPLKFKKVKKDKKEEKEGKHEPVQPSAHHSAEPAGAGKAETSEGSGSAPAVPEASASPKQRRSIIRDRGPMYDDPTLPEGWTRKLKQRKSGRSAGKY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MECP2(4204)
Immunogen
białko wiążące metyl CpG 2
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MECP2 (methyl CpG binding protein 2) koduje białko chromosomalne sprzężone z chromosomem X, które wiąże się z metylowanym DNA. Należy do rodziny białek MBD posiadających domenę wiążącą metylo-CpG (MBD), która wiąże się z pojedynczą parą metylo-CpG. Hamuje transkrypcję z metylowanych promotorów genów poprzez interakcję z deacetylazą histonów i korepresorem SIN3A. Mutacje w tym genie powodują zespół Retta, dominujące zaburzenie neurorozwojowe sprzężone z chromosomem X, które jest jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego u kobiet.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74106
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment of the gene for methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2) to human chromosome band Xq28 by in situ hybridization.
A Vilain et al.
Cytogenetics and cell genetics, 74(4), 293-294 (1996-01-01)
M Wan et al.
American journal of human genetics, 65(6), 1520-1529 (1999-12-01)
Rett syndrome (RTT) is a neurodevelopmental disorder characterized by loss of acquired skills after a period of normal development in infant girls. The responsible gene, encoding methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2), was recently discovered. Here we explore the spectrum of
S Kudo
Molecular and cellular biology, 18(9), 5492-5499 (1998-08-26)
Human leukosialin (CD43) is expressed in a cell lineage-specific as well as a differentiation stage-specific fashion. The leukosialin promoter, made up of an Sp1 binding site and a sequence similar to that of an initiator, possesses high transcriptional potential. Previous
Gevork N Mnatzakanian et al.
Nature genetics, 36(4), 339-341 (2004-03-23)
Rett syndrome is caused by mutations in the gene MECP2 in approximately 80% of affected individuals. We describe a previously unknown MeCP2 isoform. Mutations unique to this isoform and the absence, until now, of identified mutations specific to the previously
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001341-100UL4061835678976
HPA001341-25UL4061842772599