Kluczowe dokumenty
HPA001196
Sigma-Aldrich
Anti-AMOTL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Angiomotin-like protein 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPSACYSPSSPVQVLEDSTYFSPDFQLYSGRHETSALTVEATSSIREKVVEDPLCNFHSPNFLRISEVEMRGSEDAAAGTVLQRLIQEQLRYGTPTENMNLLAIQHQATGSAGPAHPTNNFSSTENLTQEDPQMVYQSARQEPQGQEHQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMOTL1(154810)
Immunogen
Angiomotin-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły są podane poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Anti-AMOTL1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
AMOTL1 (angiomotin like 1) koduje obwodowe białko błonowe, które tworzy składnik kompleksu białkowego zawierającego p80-angiomotynę, który promuje angiogenezę. Wiąże się z kompleksem zawierającym p80-angiomotynę poprzez swoją domenę cewkowo-zwiniętą i odgrywa rolę w przebudowie cytoszkieletu aktynowego. Białko to oddziałuje z białkiem M wirusa paragrypy 5 (PIV5) i odgrywa rolę w infekcji wirusowej. Negatywnie reguluje czynniki transkrypcyjne YAP (Yes-associated protein) i TAZ (transcriptional coactivator with PDZ-binding motif) poprzez zapobieganie ich translokacji jądrowej. Reguluje polaryzację śródbłonka i stabilność połączeń ścisłych podczas kiełkującej angiogenezy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77462
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wanjin Hong
Science signaling, 6(291), pe27-pe27 (2013-09-05)
The Hippo pathway regulates cell proliferation and apoptosis during development, tissue regeneration, and carcinogenesis. Nuclear translocation of the transcription factors Yes-associated protein (YAP) and transcriptional coactivator with PDZ-binding motif (TAZ) and their subsequent interaction with TEA domain (TEAD) transcriptional factors
Zifei Pei et al.
Virology, 397(1), 155-166 (2009-11-26)
Paramyxovirus matrix (M) proteins organize virus assembly, functioning as adapters that link together viral ribonucleoprotein complexes and viral glycoproteins at infected cell plasma membranes. M proteins may also function to recruit and manipulate host factors to assist virus budding, similar
Valérie Gagné et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 66(9), 754-768 (2009-07-01)
Angiostatin is a potent inhibitor of angiogenesis. One mechanism through which angiostatin inhibits angiogenesis is by binding to the cell surface protein p80-angiomotin. The p80-angiomotin protein promotes angiogenesis, in part, by conferring a hypermigratory phenotype to endothelial cells. Although p80-angiomotin
Yujuan Zheng et al.
Circulation research, 105(3), 260-270 (2009-07-11)
We have previously shown that angiomotin (Amot) is essential for endothelial cell migration during mouse embryogenesis. However, approximately 5% of Amot knockout mice survived without any detectable vascular defects. Angiomotin-like protein 1 (AmotL1) potentially compensates for the absence of Amot
Christophe Couderc et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 18(1), 10-24 (2016-01-26)
The Hippo signaling network is a key regulator of cell fate. In the recent years, it was shown that its implication in cancer goes well beyond the sole role of YAP transcriptional activity and its regulation by the canonical MST/LATS