Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001170
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sm-D3 antibody produced in rabbit, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 antibody produced in rabbit, Anti-snRNP core protein D3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KVLHEAEGHIVTCETNTGEVYRGKLIEAEDNMNCQMSNITVTYRDGRVAQLEQVYIRGSKIRFLILPDMLKNAPMLKSMKNKNQGSGAGRGKAAILKAQVAARGRGRGMGRGNI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRPD3(6634)
Immunogen
Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Działania biochem./fizjol.
SNRPD3 (Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3) koduje białko, które tworzy podstawowy składnik spliceosomalnych snRNP (małych jądrowych rybonukleoprotein). Bierze udział w splicingu komórkowych pre-mRNA. Tworzy domenę rdzeniową w kształcie pierścienia wraz z innymi białkami Sm na snRNA. Odgrywa rolę w przetwarzaniu końca 3′ histonu, będąc częścią U7 snRNP.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73375
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Czarnek et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 26, 711-731 (2021-10-28)
In parallel with the expansion of RNA interference (RNAi) techniques, accumulating evidence indicates that RNAi analyses might be seriously biased due to the off-target effects of gene-specific short hairpin RNAs (shRNAs). Our findings indicated that off-target effects of non-targeting shRNA
R S Pillai et al.
The EMBO journal, 20(19), 5470-5479 (2001-09-28)
U7 snRNPs were isolated from HeLa cells by biochemical fractionation, followed by affinity purification with a biotinylated oligonucleotide complementary to U7 snRNA. Purified U7 snRNPs lack the Sm proteins D1 and D2, but contain additional polypeptides of 14, 50 and
Wen Xie et al.
Molecular biology international, 2011, 137459-137459 (2011-11-18)
Stress granules contain a large number of post-translationally modified proteins, and studies have shown that these modifications serve as recruitment tags for specific proteins and even control the assembly and disassembly of the granules themselves. Work originating from our laboratory
Ashwin Chari et al.
Cell, 135(3), 497-509 (2008-11-06)
Spliceosomal small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs) are essential components of the nuclear pre-mRNA processing machinery. A hallmark of these particles is a ring-shaped core domain generated by the binding of Sm proteins onto snRNA. PRMT5 and SMN complexes mediate the formation
Dapeng Ma et al.
Science advances, 7(13) (2021-03-26)
Cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) functions as an essential DNA sensor, which senses the cytoplasmic double-stranded DNA and activates the antiviral response. However, the posttranslational modification of cGAS remains to be fully understood and whether it has arginine methylation modification remains