Key Documents
SAB4700674
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Blood Group A antibody produced in mouse
clone HE-193, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HE-193, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
agglutination assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The antibody HE-193 recognizes human blood group A (monofucosyl and difucosyl A antigens with chain types 1 and 2, A antigens with chain types 3, 4, 5, 6) and Forssman antigen.
Immunogen
Mixture of erythrocytes of group A1 and glycoprotein fraction isolated from saliva of secretors with blood group A.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in high glucose Dulbecco′s modified Eagle´s Medium (DMEM) with stable glutamine, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2