Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA000966
Sigma-Aldrich
Anti-GLA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-D-Galactosidase A antibody produced in rabbit, Anti-α-D-Galactoside galactohydrolase antibody produced in rabbit, Anti-α-Galactosidase A precursor antibody produced in rabbit, Anti-Agalsidase alfa antibody produced in rabbit, Anti-Melibiase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
FDGCYCDSLENLADGYKHMSLALNRTGRSIVYSCEWPLYMWPFQKPNYTEIRQYCNHWRNFADIDDSWKSIKSILDWTSFNQERIVDVAGPGGWNDPDMLVIGNFGLSWNQQVTQMA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLA(2717)
Opis ogólny
Gen GLA (galaktozydaza α) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xq22.1 i koduje białko prekursorowe o długości 429 aminokwasów. Białko to jest następnie przetwarzane i glikozylowane, tworząc dojrzałe białko o długości 398 aminokwasów. Białko to jest zlokalizowane w lizosomach i występuje jako homodimer.
Immunogen
α-Galactosidase A precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
α-galaktozydaza jest enzymem hydrolazy glikozydowej, który hydrolizuje końcowe cząsteczki α-galaktozylu z glikolipidów i glikoprotein, kodowanym przez gen GLA. Niedobór enzymu α-galaktozydazy A powoduje chorobę Fabry'ego, dziedziczną chorobę metaboliczną sprzężoną z chromosomem X (prowadzi do magazynowania glikosfingolipidów, głównie globotriaozyloceramidu). Mutacje typu missense w genie α-galaktozydazy A (GLA) stanowią większość mutacji odpowiedzialnych za chorobę Fabry'ego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74068
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesco Iemolo et al.
BMC research notes, 7, 11-11 (2014-01-09)
Fabry disease is an X-linked inherited metabolic condition where the deficit of the α-galactosidase A enzyme, encoded by the GLA gene, leads to glycosphingolipid storage, mainly globotriaosylceramide. To date, more than 600 mutations have been identified in human GLA gene
Seiji Saito et al.
PloS one, 8(12), e84267-e84267 (2014-01-05)
Missense mutations in the α-galactosidase A (GLA) gene comprising the majority of mutations responsible for Fabry disease result in heterogeneous phenotypes ranging from the early onset severe "classic" form to the "later-onset" milder form. To elucidate the molecular basis of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA000966-100UL4061836318192
HPA000966-25UL4061842765737