Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA000793
Sigma-Aldrich
Anti-ENO3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-Enolase antibody produced in rabbit, Anti-2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase antibody produced in rabbit, Anti-Enolase 3 antibody produced in rabbit, Anti-MSE antibody produced in rabbit, Anti-Muscle-specific enolase antibody produced in rabbit, Anti-Skeletal muscle enolase antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ALELLKTAIQAAGYPDKVVIGMDVAASEFYRNGKYDLDFKSPDDPARHITGEKLGELYKSFIKNYPVVSIEDPFDQDDWATWTSFLSGVNIQIVGDDLTVTN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENO3(2027)
Opis ogólny
β-enolaza jest enzymem kodowanym przez gen ENO3 u ludzi. Zawiera on 12 eksonów i koduje białko o długości 433 reszt. Białko jest dokładnie zgodne z innymi sekwencjami enolazy, a struktura genu jest podobna do genu enolazy specyficznej dla neuronów szczura. Gen zawiera niekodujący ekson na końcu 5′ z ramką podobną do TATA i regionem bogatym w CpG. Region ten ma motywy rozpoznawcze dla ogólnej regulacji transkrypcji obejmującej Sp1, białko aktywatora 1 i 2, czynnik transkrypcyjny / czynnik jądrowy I CCAAT box i cykliczny AMP, a także dla regulacji transkrypcji specyficznej dla mięśni.
Immunogen
β-Enolase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76159
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Haller et al.
Nature communications, 10(1), 368-368 (2019-01-22)
The molecular pathogenesis of salivary gland acinic cell carcinoma (AciCC) is poorly understood. The secretory Ca-binding phosphoprotein (SCPP) gene cluster at 4q13 encodes structurally related phosphoproteins of which some are specifically expressed at high levels in the salivary glands and
M Peshavaria et al.
The Biochemical journal, 275 ( Pt 2), 427-433 (1991-04-15)
The single human gene for muscle-specific enolase was isolated and its structure was characterized, from which the mature mRNA transcript and encoded protein were also deduced. The gene contains 12 exons, spans approx. 6 kb and encodes a protein of
Sara Ek et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(6), 1072-1081 (2006-03-10)
Mantle cell lymphoma (MCL) is an aggressive lymphoid malignancy for which better treatment strategies are needed. To identify potential diagnostic and therapeutic targets, a signature consisting of MCL-associated genes was selected based on a comprehensive gene expression analysis of malignant
Cecilia Lindskog et al.
BMC genomics, 16, 475-475 (2015-06-26)
To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the
Bernet S Kato et al.
Proteome science, 9, 73-73 (2011-11-19)
The advent of affinity-based proteomics technologies for global protein profiling provides the prospect of finding new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. The molecular phenotypes obtained from studies on such platforms are driven by multiple sources, including genetic, environmental, and