Merck
HPA000166
Sigma-Aldrich
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CBF5 homolog antibody produced in rabbit, Anti-Dyskerin antibody produced in rabbit, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4 antibody produced in rabbit, Anti-Nopp140-associated protein of 57 kDa antibody produced in rabbit, Anti-Nucleolar protein NAP57 antibody produced in rabbit, Anti-Nucleolar protein family A member 4 antibody produced in rabbit, Anti-snoRNP protein DKC1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EAGTYIRTLCVHLGLLLGVGGQMQELRRVRSGVMSEKDHMVTMHDVLDAQWLYDNHKDESYLRRVVYPLEKLLTSHKRLVMKDSAVNAICYGAKIMLPGVLRYEDGIEVNQEIVVIT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKC1(1736)
Opis ogólny
Gen dyskeratozy wrodzonej 1 (DKC1) koduje dyskerynę, która jest białkiem o masie 514 aminokwasów. Gen ten składa się z 15 eksonów obejmujących region 15kb, z wewnętrznym zakresem wielkości eksonów 65-185bp.
Immunogen
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w genie DKC1 (Dyskeratosis congenita 1) prowadzi do sprzężonej z chromosomem X postaci choroby zwanej dyskeratozą wrodzoną (DKC), rzadkiego dziedzicznego zespołu niewydolności szpiku kostnego. DKC charakteryzuje się wieloma cechami, w tym dystrofią paznokci, nieprawidłową pigmentacją skóry i zwiększoną podatnością na raka. Zmieniony gen DKC1 powoduje zmniejszenie produkcji szpiku kostnego, co jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. DKC jest białkiem jąderkowym pełniącym wiele ról, w tym funkcję centromeru, transkrypcję rRNA i transport nukleocytoplazmatyczny itp.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74148
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Josu de la Fuente et al.
Pediatric transplantation, 11(6), 584-594 (2007-08-01)
DC is a multisystem bone marrow failure syndrome exhibiting marked clinical and genetic heterogeneity. X-linked, autosomal dominant and autosomal recessive subtypes are recognized. The gene mutated in X-linked DC (DKC1) encodes a highly conserved nucleolar protein called dyskerin. Dyskerin associates
M Kirwan et al.
Clinical genetics, 73(2), 103-112 (2007-11-17)
Dyskeratosis congenita (DC) is an inherited syndrome exhibiting marked clinical and genetic heterogeneity. It is characterized by multiple features including mucocutaneous abnormalities, bone marrow failure and an increased predisposition to cancer. Three genetic subtypes are recognized: X-linked recessive DC bears
P Sieron et al.
British journal of cancer, 101(8), 1410-1416 (2009-09-17)
Dyskerin encoded by the DKC1 gene is a predominantly nucleolar protein essential for the formation of pseudouridine in RNA and the telomerase RNA subunit hTR. Inherited mutations inactivating dyskerin cause dyskeratosis congenita, a syndrome with progeroid features characterised by skin
Lorenzo Montanaro et al.
Cellular oncology : the official journal of the International Society for Cellular Oncology, 30(6), 483-490 (2008-10-22)
The nucleolar protein dyskerin is involved in the modification of specific uridine residues to pseudouridine on ribosomal and small nuclear RNAs and in the stabilization of the telomerase RNA component (TERC). In this study we investigated for the first time
S W Knight et al.
American journal of human genetics, 65(1), 50-58 (1999-06-12)
Dyskeratosis congenita is a rare inherited bone marrow-failure syndrome characterized by abnormal skin pigmentation, nail dystrophy, and mucosal leukoplakia. More than 80% of patients develop bone-marrow failure, and this is the major cause of premature death. The X-linked form of