Merck
H9411
Sigma-Aldrich
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (ML-19) antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-AHO3, Anty-BDMR, Anty-HA6116, Anty-HD4, Anty-HDAC-4, Anty-HDAC-A, Anty-HDACA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~140 kDa (additional weaker bands may be present)
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract of HeLa nuclei
indirect immunofluorescence: 1:250 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat brain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Opis ogólny
Deacetylazy histonowe ssaków (HDAC) można podzielić na trzy klasy według homologii sekwencji. Klasa II składa się z drożdżowych białek podobnych do Hda1, deacetylaz histonowych 4,5,6,7,8,9, 10 (HDAC4, HDAC5, HDAC6, HDAC7, HDAC9 i HDAC10.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 1-19 ludzkiego HDAC4 z C-końcowym dodatkiem lizyny sprzężonym z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko deacetylazie histonowej 4 (HDAC4) (ML-19) wytwarzane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
  • immunobarwienie
  • immunohistochemii
  • immunoprecypitacja chromatyny
Działania biochem./fizjol.
Deacetylaza histonowa 4 (HDAC4) wykazuje wewnętrzne sygnały importu i eksportu jądrowego dla dynamicznego transportu nukleocytoplazmatycznego. Jej związek z białkami 14-3-3 i monocytarnym czynnikiem wzmacniającym 2 (MEF2) może zakłócać transport, a tym samym kierować HDAC4 odpowiednio do cytoplazmy i jądra.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzymatic activity associated with class II HDACs is dependent on a multiprotein complex containing HDAC3 and SMRT/N-CoR
Fischle W, et al.
Molecular Cell, 9(1), 45-57 (2002)
Lilian Varricchio et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 50, 112-122 (2014-03-07)
To clarify the role of HDACs in erythropoiesis, expression, activity and function of class I (HDAC1, HDAC2, HDAC3) and class IIa (HDAC4, HDAC5) HDACs during in vitro maturation of human erythroblasts were compared. During erythroid maturation, expression of HDAC1, HDAC2
HDAC4 governs a transcriptional program essential for synaptic plasticity and memory
Sando III R, et al.
Cell, 151(4), 821-834 (2012)
Stress-induced epigenetic transcriptional memory of acetylcholinesterase by HDAC4
Sailaja BS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(52), E3687-E3695 (2012)
Histone deacetylase inhibitors preserve white matter structure and function during ischemia by conserving ATP and reducing excitotoxicity
Baltan S, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(11), 3990-3999 (2011)