Merck
H6412
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in mouse
2.0-2.5 mg/mL, clone HDAC8-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HDAC8-48, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.0-2.5 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC8(55869)
Opis ogólny
Deacetylazy histonowe (HDAC) to konkurencyjne enzymy należące do rodziny deacetylaz histonowych. Istnieją dwie klasy HDAC z sześcioma do siedmiu różnymi typami białek HDAC. HDAC1, HDAC2, HDAC3 i HDAC8 należą do klasy I HDAC, a HDAC4, HDAC6, HDAC7, HDAC9 i HDAC10 należą do klasy II HDAC. HDAC klasy I składają się z pojedynczej domeny deacetylazy na N-końcu i zróżnicowanych regionów C-końcowych, podczas gdy klasa II zawiera domenę deacetylazy w pozycji C-końcowej. Badania pokazują, że HDAC8 jest genem sprzężonym z płcią, zlokalizowanym na chromosomie w pozycji Xq21.2 - q21.3. Gen HDAC8 ma masę cząsteczkową 43 kDa i koduje białko o długości 377 aminokwasów. Jest ono obecne w jądrach komórkowych. HDAC8 mRNA występuje w sercu, płucach, nerkach i trzustce.
Monoklonalna anty-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy HDAC8-48 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka NS-1 i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną ludzką HDAC8.
Immunogen
recombinant human HDAC8
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko deacetylazie histonowej 8 (HDAC8) wytwarzane u myszy zostało użyte w :
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunoblottingu
  • barwienie immunofluorescencyjne
Działania biochem./fizjol.
Deacetylacja histonów powoduje represję transkrypcji, prowadząc do powstania ścisłej struktury nukleosomalnej, która zapobiega dostępowi do DNA. HDAC8 kontroluje aktywność HDAC na substratach peptydów histonowych H4. HDAC8 jest podobny do enzymów HDAC klasy I. In vitro ekspresja i aktywność HDAC8 została zbadana przy użyciu HDAC8 i HDAC1 znakowanych FLAG. Zostały one transfekowane do komórek HeLa i komórek owadów Sf9. Po immunoprecypitacji lizatów komórkowych wyniki ekspresji potwierdzono metodą Western blotting. Badania pokazują, że HDAC8 może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji i może być regulowany w sposób czasowy lub specyficzny dla przedziału.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katherine Ververis et al.
American journal of translational research, 4(1), 24-43 (2012-02-22)
The histone deacetylase inhibitors, suberoylanilide hydroxamic acid (Vorinostat, Zolinza™) and depsipeptide (Romidepsin, Istodax™) have been approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of refractory cutaneous T-cell lymphoma. Numerous histone deacetylase inhibitors are currently undergoing clinical trials
An atlas of histone deacetylase expression in breast cancer: fluorescence methodology for comparative semi-quantitative analysis
Ververis K and Karagiannis TC
American Journal of Translational Research, 4(1), 24-24 (2012)
Satoshi Inoue et al.
Cancer research, 66(13), 6785-6792 (2006-07-05)
From work done largely on derived cell lines, it has been suggested that tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) might be a therapeutic target for many forms of malignancy. However, use of primary tumor cells, including chronic lymphocytic leukemic (CLL)
Inhibition of histone deacetylases 1 and 6 enhances cytarabine-induced apoptosis in pediatric acute myeloid leukemia cells
Xu X, et al.
Testing, 6(2), e17138-e17138 (2011)
E Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 275(20), 15254-15264 (2000-04-05)
Histone acetylation alters chromatin state by modifying lysines on histone and plays an important role in modulating gene transcription. A dynamic balance of histone acetylation/deacetylation is maintained by histone acetyltransferases and histone deacetylases. Emerging evidence suggests that a family of