Kluczowe dokumenty
H5912
Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H2Ax Antibody, H2Ax Antibody - Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit, Anti-H2AXS139p
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer139)
informacje o genach
human ... H2AFX(3014)
mouse ... H2afx(15270)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?