Kluczowe dokumenty
05-636-AF647
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301, Alexa 647
clone JBW301, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Histon H2AX, H2a/x, Histon H2A.X
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JBW301, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer139)
informacje o genach
human ... H2AX(3014)
Opis ogólny
Jako członek rodziny histonów H2A, histon H2A.x (H2A.x) jest wariantem histonu H2A, który zastępuje konwencjonalny H2A w podzbiorze nukleosomów. H2A.x bierze udział w naprawie uszkodzeń dwuniciowego DNA (DSB) na jądrowym DNA. Po pęknięciu podwójnej nici DNA, H2A.x jest szybko fosforylowany przy serynie 139 przez kinazę ATM i staje się gamma-H2AFX. Ten etap fosforylacji może rozciągać się do kilku tysięcy nukleosomów od rzeczywistego miejsca DSB i może oznaczać otaczającą chromatynę do rekrutacji białek wymaganych do sygnalizacji i naprawy uszkodzeń DNA. Jako część modyfikacji potranslacyjnych podczas apoptozy spowodowanej poważnymi uszkodzeniami DNA, wysoka ekspresja fosforylowanego H2A.x jest uważana za dokładny wskaźnik apoptozy.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający fosforynowi histonu H2A.X (Ser139).
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
To przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301, Alexa Fluor 647 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania fosfo-histonowego H2A.X (Ser139).
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in untreated and staurosporin treated HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in staurosporin treated HeLa cells.
Alexa Fluor is a registered trademark of Life Technologies.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~17 kDa. Patrz nr kat. Nr kat. 05-636 w celu uzyskania informacji o obserwowanej masie cząsteczkowej.
Postać fizyczna
Oczyszczone białko G
Oczyszczony koniugat mysi w buforze zawierającym PBS, 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuchen Guo et al.
Genome medicine, 13(1), 166-166 (2021-10-20)
Liver cancer is one of the most commonly diagnosed cancers and the fourth leading cause of cancer-related death worldwide. Broad-spectrum kinase inhibitors like sorafenib and lenvatinib provide only modest survival benefit to patients with hepatocellular carcinoma (HCC). This study aims
Brandon J Aubrey et al.
Genes & development, 32(21-22), 1420-1429 (2018-10-28)
Mutations in Trp53, prevalent in human cancer, are reported to drive tumorigenesis through dominant-negative effects (DNEs) over wild-type TRP53 function as well as neomorphic gain-of-function (GOF) activity. We show that five TRP53 mutants do not accelerate lymphomagenesis on a TRP53-deficient
Andrew Mancini et al.
Cancer cell, 34(3), 513-528 (2018-09-12)
TERT promoter mutations reactivate telomerase, allowing for indefinite telomere maintenance and enabling cellular immortalization. These mutations specifically recruit the multimeric ETS factor GABP, which can form two functionally independent transcription factor species: a dimer or a tetramer. We show that
Michael Bauer et al.
Nature communications, 11(1), 5117-5117 (2020-10-11)
Exposure of gastric epithelial cells to the bacterial carcinogen Helicobacter pylori causes DNA double strand breaks. Here, we show that H. pylori-induced DNA damage occurs co-transcriptionally in S-phase cells that activate NF-κB signaling upon innate immune recognition of the lipopolysaccharide
Hironori Abe et al.
Current biology : CB, 30(3), 408-420 (2020-01-07)
Meiotic sex chromosome inactivation (MSCI) is an essential event in the mammalian male germline. MSCI is directed by a DNA damage response (DDR) pathway centered on the phosphorylation of histone variant H2AX at serine 139 (termed γH2AX). The failure to