05-636-AF555
Anti-phospho-H2A.X Antibody (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JBW301, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer139)
informacje o genach
human ... H2AX(3014)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot Analysis: 0.05-1 μg/mL of a representative lot of the non-conjugated form of this antibody (Cat. # 05-636) detected phosphorylated histone H2A.X (Ser139) in acid extracted histone lysates from Jurkat cells treated with 0.5 μM staurosporine (Catalog # 19-123).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells +/- Staurosporin treatment.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2